重要文件
128023
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-溴噻唑 单氢溴酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H3BrN2S · HBr
CAS號碼:
分子量::
259.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Br[H].Nc1ncc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S.BrH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
InChI 密鑰
NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide was used in the preparation of N-(5-Bromo-2-thiazolyl)-2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)-propanamide[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T Kitagawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(3), 335-339 (2001-03-20)
N-Substituted 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanamides (8) were synthesized through the reaction of amines (13) with 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanoic acid (3b), which was prepared via condensation of 2-(bromomethyl)furan (10b) with diethyl acetamidomalonate, followed by partial hydrolysis of the resultant diethyl ester (3a) in the presence of