重要文件
642444
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(3,4-二氟苯基)噻唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6F2N2S
CAS號碼:
分子量::
212.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
121-125 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)c(F)c2
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI 密鑰
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds