重要文件
119261
Sigma-Aldrich
(二环[2.2.1]庚-2,5-二烯)四羰基钼(0)
95%
同義詞:
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8MoO4
CAS號碼:
分子量::
300.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
InChI 密鑰
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
應用
The product may be used to modify multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) paste electrode with tetracarbonylmolybdenum for the determination of Cu(II) by square wave anodic stripping voltammetry. [1][2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Unusual coordination of tetrylenes to molybdenum carbonyl fragments.
Lips F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.42, 5561-5564 (2014)
Square wave anodic stripping voltammetry of copper (II) at a MWCNT paste electrode modified with a tetracarbonylmolybdenum (0) nanocomposite.
Saidin MI, et al.
Microchimica Acta, 183.4, 1441-1448 (2016)