重要文件
115266
Sigma-Aldrich
4-溴间苯二甲酸
95%
同義詞:
1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Bromoisophthalic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
245.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
297-299 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T L Youngs et al.
Biochemistry international, 23(5), 915-922 (1991-03-01)
To examine the idea that glutamate decarboxylase from E. coli can be a convenient source for the study of the effects of compounds on GABA synthesis in the nervous system, a series of substrate analogues and divalent cations were tested