重要文件
11252
Sigma-Aldrich
顺式-2-氨基环庚烷羧酸 盐酸盐
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
193.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
顺式-2-氨基环庚烷羧酸 盐酸盐, ≥98.0% (TLC)
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
顏色
colorless to white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI 密鑰
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)