化驗
≥96.0% (GC)
包含
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
製造商/商標名
Wacker Chemie AG
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble 10 parts
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup