重要文件
M2909
Sigma-Aldrich
Murashige 和 Skoog 改良基础盐混合物
powder, suitable for plant cell culture
同義詞:
Murashige 和 Skoog 改性基础盐混合物,不含硝酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
儲存溫度
2-8°C
應用
Murashige & Skoog培养基广泛用于植物组织生长培养基。 M&S基础培养基含有大量营养素,包括高含量的硝酸盐和有机添加剂,如琼脂、糖、维生素和生长调节剂。 经常添加到M&S中的重要生长调节剂包括IAA(生长素/形态发生素)和激动素(细胞分裂素/细胞分裂促进剂)。
Murashige 和 Skoog 改良基础盐混合物已用于:
  • 促进节间茎吸盘的根系发育[1]
  • 促进老茧的枝条生长[2]
  • 用于低氮(LN) 处理, 用于拟南芥的生长[3]
公式變體
不含 NH4NO3
含有Murashige 和 Skoog (1962) 描述的宏量和微量营养素。
培养基配方
準備報告
Murashige & Skoog培养基可以由粉末复溶,或者将作为M&S完全培养基主要成分(大量营养素混合物和维生素混合物)的产品混合后复溶。 Murashige 和 Skoog 盐混合物(M2909) 含有原始经典配方的常量营养素和微量营养素,不含硝酸铵。它可以与M&S维生素或Gamborg维生素结合,辅以蔗糖、琼脂、生长素(IAA)和细胞分裂素(激动素),形成植物组织生长完全培养基。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Callus induction and plant regeneration from mature embryos of a diverse set of wheat genotypes
Zale JM, et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 76(3), 277-281 (2004)
Interactions of abscisic acid and sugar signalling in the regulation of leaf senescence
Pourtau N, et al.
Planta, 219(5), 765-772 (2004)
Iron homeostasis alteration in transgenic tobacco overexpressing ferritin
Van WO, et al.
The Plant Journal, 17(1), 93-97 (1999)
O Van Wuytswinkel et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 17(1), 93-97 (1999-03-09)
Intracellular iron concentration requires tight control and is regulated both at the uptake and storage levels. Our knowledge of the role that the iron-storage protein ferritins play in plants is still very limited. Overexpression of this protein, either in the
Gabriele B Monshausen et al.
The Plant cell, 21(8), 2341-2356 (2009-08-06)
Mechanical stimulation of plants triggers a cytoplasmic Ca(2+) increase that is thought to link the touch stimulus to appropriate growth responses. We found that in roots of Arabidopsis thaliana, external and endogenously generated mechanical forces consistently trigger rapid and transient