product name
溶剂油 & 脂肪, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值
5.9 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 19 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
格式
two component solution
儲存溫度
15-25°C
相關類別
分析報告
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F
閃點(°C)
19 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
包括內部萃取、外部萃取和卡爾費雪烘箱等方法,可確保透過滴定法進行準確的水含量測定。
條款
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Transformer oil
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Summary application report for analysis of moisture in Benzene, gasoline