phast Pack ™ –即用型缓冲液
pHast Pack™即用型缓冲液有助于节省时间、精力和存储空间。我们的配方经专门开发,可简化您的实验工作,并经过严格测试,以确保精确的浓度和pH值。袋装的缓冲液干粉包无需称重、缓冲液计算或pH调节步骤,只需加水溶解,就能完成缓冲液配制,让每一次的分析研究更加快速又保证重现性。
pHast Pack™产品
便捷
- 只需将袋中内容物倒入水中溶解
- 2分钟内即可使用
- 无需称重、计算或调节
- 适合满足少量和低浓度需要
重现性好
- 严格的质控测试确保了无与伦比的质量和可靠性
- 生物测试:不含DNA酶、RNA酶、蛋白酶和切口酶
- 化学测试:铁≤10 ppm,铅≤5 ppm
- 物理测试:pH,溶解度,袋重
- 应用测试:电泳、细胞培养适用性等
经济
- 更快的缓冲液配制降低人力成本
- 最大程度减少多种化学品消耗的材料成本
- 降低缓冲液可能配制错误带来的重复分析成本
还没有pHast Pack™缓冲液?
索取免费的缓冲液选择转盘,动动手指查找所需的的pKa和 pH