Merck
可靠的球體形成與影像。
使用 Millicell®Ultra-low Adhesion 板的優質 3D 電池
Millicell® 超低附著板 知識中心
作為傳統 2D 細胞培養的重要替代方案,3D 細胞培養模型可近似複製體內生物結構。對於實驗性藥物發現、癌症研究和免疫學等應用而言,3D 細胞培養模型可以成為研究人員更貼切的研究途徑。請參閱我們的三維細胞培養學習中心,以瞭解有關我們完整的三維細胞培養產品組合的更多資訊。
Millicell<sup>®</sup> ULA 透明 96 孔板
Millicell® 超低附著板。
Our Millicell® Ultra-low Attachment (ULA) 板是一種 3D 細胞培養工具,可促進均勻球體的自我組合。透明的 U 型底板可在無支架的高通量環境中形成球體。從細胞播種到固定、染色和成像,Millicell® ULA 板是您的細胞和應用的理想選擇。我們會回答您關於 Millicell® ULA 平板的問題,例如:
  1. 什麼是 Millicell® ULA 平板?
  2. 它們與其他 ULA 板相比如何?
  3. 研究人員如何使用 Millicell® ULA 板?
探索有關 Millicell® ULA 平板的詳細資訊、一些常見問題,以及使用這些平板可以進行的一些應用。
下載 Millicell®超低附著力板材傳單
相關產品
Loading
什麼是 Millicell® ULA 板?
Millicell® ULA 培養皿是超低附著力板,可促進球體的無支架組裝,並提供即用型格式。這些培養板與液體機械人處理系統相容,研究人員可在每孔形成單一、自聚合的球體或胚胎體。
Millicell®ULA板可在同一板中支援球形體形成、檢測分析和螢光成像。
Millicell®ULA板預先塗覆了穩定、無毒且不結合細胞的表面。這種獨特的超親水聚合物有助於研究人員促進自然、自發的球形細胞形成。此聚合物與孔表面共價結合,具有高光學清晰度,使 Millicell® ULA 試劑板非常適用於固定、染色、明視場成像和共焦顯微鏡檢測。
Millicell<sup>®</sup> ULA 板中球面形成的卡通示意圖
圖 1.Millicell® ULA 板中球面形成示意圖。
Millicell® ULA 鍍膜板的耐化學性 
Millicell® ULA 鍍膜板的孔表面塗有獨特的聚合物。我們測試了幾種溶劑和界面活性劑,以確定每種溶劑與板和塗層的作用。
有機溶劑:
界面活性劑:
圖例:
在 Millicell® ULA 板中形成和成像的 A549 球體的光場成像和共聚焦顯微鏡檢查
圖 2.在 Millicell® ULA 板中形成和成像的 A549 球體的代表性明視場成像和共聚焦顯微鏡。
Millicell® ULA 成像
Millicell® ULA 板具有高光學清晰度,同時兼容明視場成像和共聚焦顯微鏡。在 Millicell® ULA 板中形成的 A549 球形物在明視場和螢光顯微鏡下成像,以展示板的光學清晰度。
Millicell® ULA 板建議在 20 倍以下物鏡下進行共焦成像。共焦顯微鏡在 ImageXpress 顯微鏡上進行,而明視野成像則在 BioTek Lionheart 自動顯微鏡上進行。
A549、HeLa 和 MCF7 球體圓度的光場成像
圖 3.A) A549、B) HeLa 及 C) MCF7 球體圓度的光場成像及相應量化。
Evaluating Spheroid Formation and Roundness in Millicell®ULA 板 
Millicell® ULA 板有助於促進均勻的球形形成,以應用於可擴展的細胞培養。
我們使用 A549、HeLa 和 MCF7 細胞提供了一個球形形成協議,並示範如何計算圓度和圓形度,這兩個定量測量可以證明球形的均勻性和緊實性。透過量化球體的圓度和渾圓度,研究人員還可以監測在球體周圍形成的細胞外基質。
使用 Millicell ULA 和 Competitor A ULA 板對 HeLa 細胞進行共聚焦顯微鏡檢查
圖 4.使用 10X 物鏡對 HeLa 細胞進行共聚焦顯微鏡檢查。上圖:在 Millicell® ULA 板中形成的 HeLa 球形細胞;下圖:在 Competitor A ULA 板中形成的 HeLa 球形細胞:在 Competitor A ULA 板中形成的 HeLa 球形細胞。
Millicell® ULA 試劑板 vs Competition ULA Plates
ULA 試劑板或稱超低附著性試劑板,含有與孔表面共價結合的水凝膠層。此水凝膠層可抑制細胞附著於板上,將蛋白質吸收、酵素和細胞活化降至最低,並有助於在孔中形成球體。
我們將我們的 Millicell® ULA 板與競爭對手的 ULA 板 (競爭對手 A)進行比較,以展示球形體形成、圓度和圓度在兩種板之間的差異。從人體工學的角度來看,兩種平板的平板和蓋子形狀有微妙的差異,Millicell® ULA 平板表面的標籤更清楚。我們監測了幾個細胞系的球形細胞形成,球形細胞系是否成功生長,以及平板性能是否有差異。
相關資源