PCR仅需短短15分钟!
使用KOD One™ PCR预混液实现超高速、高保真 PCR
KOD One™ PCR预混液
KOD One™ PCR预混液是超高速PCR的明智之选。其高保真聚合酶的延伸速率快,同时不影响产量和特异性。这种方便的预混即用溶液具有高达5s/kb的延伸速率,且保真度比Taq DNA聚合酶高约80倍。此外,这种灵活的预混液可直接从粗制样品进行扩增并使用含尿嘧啶和肌苷的引物,轻松适配您的各类PCR工作流程。立即选择KOD One™ PCR预混液,自信地高效扩增自己的样品。
优点
KOD One™ PCR预混液制剂具有以下先进特性:
- 即用型
- 更为灵活
- 高保真
- 高效率
- 支持粗制样品PCR
- 高特异性
- 采用含肌苷 (dI) 和尿嘧啶 (dU)的引物
应用
此产品支持广泛应用,如:
- DNA/cDNA扩增
- 直接 PCR
- 菌落 PCR
- NGS文库扩增
- 定向突变检测PCR扩增
Blanco Lago Solis
博士学生
所属公司/机构:日内瓦大学
领域:学术界/高校
“Phusion或Q5花费4小时30分钟才可扩增14kb片段,我只用了2小时15分钟。”
KOD One™ PCR预混液
Maria Cristina Gambetta
助理教授
所属公司/机构:洛桑大学
领域:学术界/高校
“我曾经一度焦头烂额,陷入窘境。我费劲周折弄来了一份 KOD One™ 预混液,并承诺用完如数奉还。结果使用效果非常好!我觉得这绝对是一种神奇的聚合酶。因此,我们决定继续订购这款预混液,以免浪费时间,毕竟实验任务刻不容缓。”
评价日期:2021 年 12 月 16 日1
KOD One™ PCR 预混液
Dr. Michael Taschner
高级科学家
所属公司/机构:洛桑大学
领域:学术界/高校
“我曾收到一份免费试用装KOD One™ PCR 预混液。结果我在复杂模板上进行 PCR 时,其速度、持续合成和准确性令我十分惊叹。我过去用过的所有其他产品都无法在如此短的时间内从‘粗制滥造’的酵母基因组DNA(根据 [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]纯化)中扩增出>12 kb 的产物。针对复杂PCR,我举双手推荐该产品。”
评价日期:2021 年 12 月 17 日1
KOD One™ PCR 预混液