使用 Ficoll-Paque 產品進行細胞分離的血液樣本量範圍很廣。由於產率高,此方法可適用於處理非常少量的血液,例如從兒童身上取得的血液。為了達到最大的分離重現性,建議使用標準化的程序。我們的實驗室已使用 Ficoll-Paque PLUS 評估下列程序,並建議用於分離正常血液樣本。可輕鬆進行簡單改變以適應特定的離心系統。使用 Ficoll-Paque PREMIUM、Ficoll-Paque PREMIUM 1.084 和 Ficoll-Paque PREMIUM 1.073 分離細胞時,建議使用相同的程序。
為了使技術標準化,應先選擇血液容量和離心管直徑。這些因素決定了管中血樣的高度,進而決定了離心時間。增加血液樣本在管中的高度會增加紅細胞污染。然而,改變試管直徑對分離效果的影響並不顯著。因此,如果試管中血樣的高度和分離時間保持不變,則可在直徑較大的試管中分離出較大的容量,並達到相同的淨化程度。
單核細胞的產量和純度在相當程度上取決於去除紅細胞的效率。
當全血中的紅細胞聚集時,一些單核細胞會被困在凝塊中,因此與紅細胞一起沉澱。稀釋血液可減少這種困住單核細胞的趨勢。稀釋可增加單核細胞的產量,並減小紅細胞塊的大小。在較高溫度 (37 °C)下,紅細胞的聚集會增加,進而降低單核細胞的產率。但在較低溫度 (4 °C) 下,聚集率會降低,但分離時間會增加,這也會降低單核細胞的產率。18 ºC 至 20 °C 的折衷溫度可獲得最佳結果。
需要但未提供的設備和溶液
- 無菌平衡鹽溶液或其他標準鹽溶液(請參閱試劑的製備)。
- 帶可擺動轉子的離心機(制動器應關閉)。
- 無菌離心管和移液管。
- 無菌針和注射器。
- 所選紅血球裂解液(如果分離粒細胞)。
試劑的準備
稀釋液和洗滌液
用於稀釋血液和洗滌細胞的平衡鹽溶液可根據以下說明製作。其他稀釋劑和洗滌液,例如等張Ca2+/Mg2+不含磷酸鹽的緩衝生理鹽水(例如Dulbecco「s PBS)、鹽溶液(例如Hank」s)或細胞培養基質(例如、
平衡鹽溶液
製備平衡鹽溶液時,將 1 μL A 原液與 9 μL B 原液混合並滅菌。每個樣品至少應處理 20 mL。也可使用其他無菌標準鹽溶液。
Solution A | Concentration (M) | 濃度 (g/L) |
---|---|---|
Ahydrous d-glucose | 5。 | 濃度 (g/L) |
無水 d-葡萄糖 | 5.5 × 10-3 M(0.1%) | 1.0 |
CaCl2.2H2O | 5.0 × 10-5 M | 0.0074 |
MgCl2.6H20 | 9.8 × 10-4 M | 0.1992 |
KCl | 5.4 × 10-3 M | 0.4026 |
TRIS | 0.145 M | 17.565 |
溶於約 950 mL 蒸餾水中,並加入濃縮 HCl 直到 pH 值為 7.6,然後調整容積至 1L.
。溶液 B | 濃度 (M) | 濃度 (g/L) |
---|---|---|
NaCl | 0.14 | 8.19 |
配製平衡鹽溶液時,將 1 μL A 溶液與 9 μL B 溶液混合。可使用其他標準鹽溶液。
Ficoll-Paque 產品
使用前將 Ficoll-Paque 密度梯度培養基加温至 18 °C 至 20 °C。對於大於 3 mL 的樣品,請參閱注意事項。
樣品的準備
應使用新鮮血液,以確保離體單核細胞的高存活率。
- 在 10 mL 離心管中,加入 2 mL 已解纖化或抗凝劑處理過的血液和等量的平衡鹽溶液(最終容量為 4 mL)。
分离单核细胞的步骤
- 倒置Ficoll-Paque培养基瓶数次以确保充分混合。
用注射器抽取Ficoll-Paque培養基:扣開聚丙烯蓋,將注射器針頭插入隔膜(圖1)。
用移液管抽取Ficoll-Paque培養基:取下扣開的聚丙烯蓋。提起鋁環。拉開金屬密封圈。取下銀環。
取下橡膠封口。使用無菌技術,抽取所需容量的 Ficoll-Paque 培養基(圖 2)。 - 在離心管中加入 Ficoll-Paque 培養基(3 mL)。
- 小心地將稀釋的血液樣本(4 mL)鋪在Ficoll-Paque培養基溶液上(圖3)。
重要: 鋪放樣本時,請勿混合Ficoll-Paque培養基溶液和稀釋的血液樣本。 - 在 18 ºC 至 20 °C,以 400 g 離心 30 至 40 分鐘(應關閉剎車器)。
- 使用無菌吸管吸去包含血漿和血小板的上層,使單核細胞層在介面處不受干擾(圖 4 和圖 5)。包含血漿的上層可保存以備日後使用。
- 使用無菌移液管將單核細胞層移至無菌離心管中。
圖 1.聚丙烯蓋和銀環拆卸
圖 2.取出 Ficoll-Paque 媒介
圖 3.血液樣本分層到 Ficoll-Paque 媒介上
圖 4.在移除上層之前。
圖 5.移除上層 (Plasma) 之後。
清洗細胞分離物
- 估計轉移的單核細胞體積。在離心管中的單核細胞中加入至少 3 個容量(約 6 mL)的平衡鹽溶液。
- 用吸管輕輕地吸入和吸出細胞,使其懸浮。
- 在 18 °C 至 20 °C 下以 400 至 500 × g 離心 10 至 15 分鐘。
注意: 高速離心可增加單核細胞回收率。
- 移去上清液。
- 將單核細胞重悬於 6 至 8 ml 平衡鹽溶液中。
- 在 18 °C 至 20 °C 下以 400 至 500 × g 離心(或以 60 至 100 × g 離心以去除血小板)10 分鐘。
分离粒细胞的步骤
- 使用Ficoll-Paque培养基进行密度梯度离心,如上文 分离单核细胞的步骤1至6所述。
- 使用無菌吸管吸取上層的 Ficoll-Paque 培養基,使紅細胞層上方的粒細胞白細胞層不受干擾。
- 用移液管收集薄薄的粒細胞白細胞層,並轉移至無菌離心管中。
- 將細胞重懸於至少五容量的平衡鹽溶液中,並以 400 × g 離心 15 分鐘。
- 用任選的紅細胞裂解液裂解剩餘的紅細胞。
- 在 18 °C 至 20 °C 下以 400 至 500 × g 離心 10 至 15 分鐘。
- 移去上清液。
- 將顆粒細胞重懸於 6 至 8 ml 平衡鹽溶液中。
- 於 18 °C 至 20 °C 下以 400 至 500 × g 離心 10 分鐘。
- 移去上清液。
- 將細胞顆粒重悬於適合應用的培養基。
注意事項
抗凝劑: 肝素、EDTA、檸檬酸、酸性檸檬酸葡萄糖(ACD)和檸檬酸磷酸葡萄糖(CPD)可用作血液樣本的抗凝劑。放顫後的血液不需要抗凝劑。然而,去纖化會導致較低的單核細胞產量,並可能增加紅細胞的污染3。
Bøyum 發現,使用 EDTA 取代肝素作為抗凝劑3,可以獲得稍微純淨的單核細胞製備3。在純化非外周血來源的單核細胞時,也注意到加入肝素可能會造成細胞懸浮液膠凝4。與其他抗凝劑相比,檸檬酸酯穩定的血液可能會產生更優質的 RNA 和 DNA,並產生更高產量的單核細胞。肝素會影響 T 細胞增殖,並與許多蛋白質結合。EDTA 對於以 DNA 為基礎的檢測很好,但會影響 Mg2+ 的濃度,對於細胞遺傳分析造成問題5。也有研究顯示 EDTA 血液的 RNA 產量比肝素血液高6。
血容量: 使用直徑增加的離心管,同時保持與上述標準方法中大致相同的 Ficoll-Paque 媒介(2.4 cm)和血液樣本(3.0 cm)高度,可以以相同的分離效率處理較大容量的血液。增加試管直徑不會影響所需的分離時間。
血液樣本儲存: 血液樣本應在收集後儘快處理,以確保最佳結果。延遲處理血液會導致細胞失去活力、細胞回收率降低,以及污染更多的粒細胞和/或紅細胞。事實上,有報告指出在室溫下儲存 24 小時會導致淋巴細胞產量減少、表面標記表達改變,以及對有細胞分裂刺激的反應降低 5,7,8。去除死細胞:
密度和溫度: 進行密度梯度分離的溫度自然會受到室溫、離心機溫度、密度梯度介質溫度和液體樣品溫度的影響。有時候,室溫的含義也會混淆(例如,在歐洲可能是 20 ºC,而在北美則是 20 ºC)。眾所周知,Ficoll-Paque 產品的密度會隨著溫度的升高而降低。例如,Ficoll-Paque PREMIUM (1.077 g/ml)在 20 ºC、22 ºC 和 25 ºC 時的密度分別為 1.0772、1.0767 和 1.0758。
病理血液樣本: 上述標準方法是針對純化正常、健康、人類捐贈者外周血中的單核細胞而開發的。對於感染或其他病理情況(如癌症)的供血者樣本,可能會得到不同的結果(請參閱 Ficoll-Paque PLUS 和 Ficoll-Paque PREMIUM 的進一步應用,第 12 頁)。
血小板去除: 如果需要去除單核細胞部分中的所有血小板,可在 Ficoll-Paque PLUS 上覆蓋 4% 至 20% 的蔗糖梯度進行第二次離心。此程序將有效去除任何血小板污染11。血小板會留在蔗糖梯度的頂端,而單核細胞會透過蔗糖梯度沉澱到 Ficoll-Paque PLUS 層的頂端。或者,在分離單核細胞12前,可用腺苷-5'-二磷酸(ADP)聚合血小板來去除。
性能不足的故障排除
如果按照推荐的标准程序使用,Ficoll-Paque PLUS 和 Ficoll-Paque PREMIUM 可以无故障地分离人外周血单核细胞,结果如第 2 页所示。如前所述,Ficoll-Paque PREMIUM 1.073 和 Ficoll-Paque PREMIUM 1.084 可分離出密度略有不同的單核細胞。然而,某些實驗參數的偏差可能會導致結果不佳,此處提供的故障排除圖表旨在協助快速識別和糾正導致性能降低的問題。
增加紅血球和污染淋巴球。 | A。溫度太低。 | 所有 Ficoll-Paque 產品的密度在低溫時較大(請參閱「注意事項」、密度與溫度),且紅血球的聚集較差,因此粒細胞和紅血球會被阻止進入 Ficoll-Paque 媒介層。將溫度升至 18 ºC 至 20°C。 | |
---|---|---|---|
B。 | B.離心速度太慢及/或離心時間太短. | 必須使用足夠的時間及g-force以確保非淋巴細胞完全沉澱。 | |
單核細胞產量及存活率低。 | 溫度過高。 | Ficoll-Paque製品在高溫下密度較低,一些淋巴細胞可能會穿透 Ficoll-Paque 媒介層。細胞活力也可能受到影響。將溫度降至 18 ºC 至 20°C。 | |
具有正常活力的單核細胞產率低。 | 未以平衡鹽溶液 1:1 稀釋的血液;異常高的血壓比值。 | 高細胞密度導致大量淋巴細胞被紅細胞聚集困住。進一步稀釋血液樣本。 | |
單核細胞產率低,粒細胞污染增加。 | 震動可能導致單核細胞帶擴大,並與底層細胞混合。檢查轉子是否適當平衡。 | ||
單核細胞產率低、存活率低,以及受到其他類型細胞的污染。 | 樣本中含有密度正常的細胞;密度與正常人血液中的密度不同。 | 病理血液樣本、非人類血液樣本、舊血液樣本或來自週邊血液以外的其他來源的樣本可能會遇到這種情況。Percoll™ PLUS 是一種用於密度梯度離心的培養基,可能比 Ficoll-Paque 產品更適合進行此類分離。 |
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。