Filmes de vedação, folhas metálicas e fitas
Filmes de vedação, fitas e folhas metálicas são consumíveis básicos, comuns à maior parte dos ambientes de laboratórios experimentais (“wet labs”). Os filmes de vedação destinam-se a proteger culturas celulares da oxidação, evaporação e contaminação cruzada durante o processamento, armazenamento e transporte. As folhas metálicas são utilizadas de várias formas, como para cobrir recipientes para laboratório e fazer barquinhas de pesagem, ao passo que as fitas e etiquetas são usadas para fins de empacotamento e rotulagem. Oferecemos uma ampla gama de filmes de vedação, folhas metálicas e fitas para pesquisa ou trabalho clínico dos melhores nomes do setor, incluindo Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal® e muito mais.
Leia mais sobre
Filmes de vedação
Os filmes de vedação são usados para várias aplicações, incluindo incubação em geral, cultura celular, placas multipoços para PCR e armazenamento. Nosso portfólio abrangente permite escolher entre diferentes tipos de filmes de vedação mais adequados para sua aplicação, com propriedades como capacidade de termovedação, perfurabilidade, não citotoxicidade, esterilidade ou compatibilidade com polipropileno (PP), polietileno (PE) e poliestireno (PS).
- O sistema SealMate™ oferece um método conveniente para vedar microplacas com filmes adesivos. Disponível em formatos estéril e não estéril.
- Os filmes de vedação de polietileno com adesivo acrílico EZ-Pierce™, com 70 µm de espessura e facilmente perfuráveis, permitem recuperação direta de amostras com pipetadores de canal único ou multicanais e sondas robóticas.
- Os filmes ThermalSeal RT™ e RT2RR™ são uma combinação de filme de poliéster opticamente transparente e adesivo resistente, ultramacio, não absorvente, não fluorescente e de uso médico para desempenho superior em aplicações de PCR em tempo real.
- O filme de vedação ThermalSeal RTS™ é uma película de poliolefina com adesivo de silicone encapsulado inerte. Eles são opticamente transparentes, têm baixa autofluorescência e são especialmente adequados para aplicações de qPCR em tempo real, armazenamento e cristalização de proteínas.
- O lacre termovedável ClearASeal Peel™ está disponível na forma de filme transparente com boa transparência óptica e compatibilidade com placas de PP, PE, PS e copolímero de olefina cíclica (COC) adequadas para qPCR.
- O filme termovedável Gas PermASeal™ é mais adequado para armazenamento de sementes agrícolas, insetos e cultura celular, além de incubação de curta duração.
- O filme de vedação adesivo Petri-Seal™ é um filme de vedação impermeável quimicamente resistente, projetado especificamente para vedar (cobrir) placas de Petri e placas multipoços e, assim, reduzir a evaporação e a possibilidade de contaminação.
- O filme elástico para laboratório DuraSeal™ é um filme transparente multiuso à base de polietileno termorresistente e resistente a rompimento que forma uma barreira hermética quando recobre recipientes de vidro. Podemos oferecer o portfólio completo de vedações para placas especializadas Excel Scientific. Esse guia de seleção indicará a opção mais adequada para sua aplicação.
Folhas metálicas
Temos uma ampla seleção de folhas metálicas, disponíveis em diferentes formatos, inclusive estéreis, termovedáveis, perfuráveis e pré-cortadas, para aplicações específicas em seu laboratório de pesquisa. Oferecemos folhas de alumínio que cobrem facilmente placas de laboratório e são um revestimento barato de bancadas, gavetas e bandejas para limpeza fácil em caso de respingos ou contaminação. Nossa folha de alumínio Mini Bin™ foi projetada para facilidade de uso e mínimo desperdício, uma vez que pode ser facilmente cortada no tamanho necessário e é ideal para autoclavagem, congelamento, incubação, proteção de materiais para laboratório, revestimento, vedação e armazenamento em geral. O lacre termovedável ThermASeal Foil™ é uma folha laminada estéril e não perfurável que pode ser usada para aplicações de PCR, especificamente com termocicladores de água, para armazenamento prolongado de solventes e outros produtos orgânicos (incluindo ácidos e alcalinos). Para armazenamento e remessa de amostras de PCR e outros compostos, oferecemos duas variantes de produtos termovedáveis, PierceASeal Foil™ (folha laminada perfurável) e PeelASeal Foil™ (lacre não perfurável). Nossa folha para empacotamento/cobertura Scienceware® Super-Polyfoil™ tem uma camada de poliéster termoplástico especial que bloqueia o desenvolvimento de qualquer orifício durante implementações de autoclavagem, incubação e químico-laboratoriais. Para economizar seu valioso tempo, oferecemos a folha Speedy-Foil®, que é pré-cortada, asséptica, isenta de RNase e DNase, atende aos requisitos da FDA para contato direto com produtos farmacêuticos e pode ser usada para cobrir recipientes laboratoriais comuns.
- AluminaSeal™, um filme de alumínio perfurável, não citotóxico e estéril, é ideal para armazenamento para PCR, incubação e proteção de amostras de sensíveis à luz.
- O lacre termovedável PeelASeal Foil™ pode ser usado para placas de PP, aplicações de PCR e armazenamento a curto prazo.
- A recuperação direta da amostra com ponteiras de pipeta e sondas robóticas é possibilitada pelo filme de vedação de alumínio eXTReme™ FoilSeal™.
Fitas para empacotamento, rotulagem e esterilização
Agora temos uma ampla seleção de fitas para rotulagem, isolamento e esterilização para suas aplicações laboratoriais. É possível usar caneta, lápis ou marcador permanente para escrever na nossa fita rotuladora autoadesiva de uso geral, que mantém sua eficácia em temperaturas de –23 °C a +121 °C. Também oferecemos protetores isolantes de fita de silicone contra umidade, calor e frio, inclusive temperaturas extremas de –65 °C a 260 °C. Além disso, nossa fita indicadora para autoclave Sigmaware™ mostra uma indicação positiva de esterilidade após 15 minutos de exposição a 121 °C em autoclave a vapor.
Recursos de produtos relacionados
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.