Merck
Recipientes e armazenamento para laboratório
Laboratórios eficientes com soluções de armazenamento eficazes
Um laboratório organizado facilita a localização e o reabastecimento de suprimentos, conforme necessário, diminuindo o desperdício e reduzindo o número de pedidos urgentes, aumentando a sua eficiência e produtividade. Oferecemos soluções essenciais e flexíveis de armazenamento para laboratório, incluindo frascos e garrafões, placas, estantes e caixas, reservatórios, filmes de vedação e tubos que protegem materiais e permitem que os pesquisadores realizem suas tarefas diárias de modo eficaz, ajudando a manter o laboratório organizado.   
  • Recipientes em vários tamanhos e feitos de diversos materiais para atender às necessidades de amostra, temperatura e compatibilidade química.
  • Opções de economia de espaço para laboratórios pequenos com pouco espaço ou muito populosos.
  • Designs inteligentes para criar materiais compartilhados e de uso comum.
  • Soluções que permitem o rastreamento e a localização de estoque.
Soluções de armazenamento para laboratório devem ser escolhidas com base na aplicação, fluxo de trabalho, capacidade e material de armazenamento pretendido. 
Frascos e garrafões
Garrafas são usadas, de modo geral, para armazenar reagentes químicos, solventes e outros líquidos, e estão disponíveis em formatos específicos para atender às necessidades de recuperação, segurança e armazenamento. As garrafas são feitas de vidro, para garantir a inércia química, ou de vários tipos de plástico, com diferentes compatibilidades químicas. Vidros ou plásticos naturais transparentes proporcionam máxima visibilidade. Vidros âmbar e plásticos opacos são recomendados para materiais fotossensíveis. As garrafas podem ser descartáveis ou feitas com materiais que podem ser autoclavados ou lavados para reutilização, conforme for necessário.
Os garrafões são ideais para armazenamento e transporte de volumes maiores de líquidos e têm a vantagem de possuir torneiras para o acesso fácil ao seu conteúdo.
Placas de armazenamento
Nossa variedade de microplacas de armazenamento de polipropileno com 48, 96 e 384 poços, bem como as placas de poço profundo da Corning®, Brand® e Nunc®, são uma solução econômica e confiável para o armazenamento de amostras para triagens com alta produtividade e ensaios com baixos níveis de ligações químicas em aplicações de descoberta de medicamentos, biologia molecular e genômica.
Estantes e caixas
As estantes são usadas para apoiar, organizar e armazenar vários tipos de vidraria, materiais de laboratório e de outros itens. As estantes para laboratório estão disponíveis para pipetas, tubos de ensaio, microtubos, frascos, placas de Petri, microplacas e outros materiais de laboratório. As estantes são feitas de diversos materiais, inclusive metal simples e revestido com epóxi, madeira e vários plásticos. As estantes para tubos de ensaio e microtubos têm aberturas de vários tamanhos para acomodar diâmetros de tubo específicos. 
As caixas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formas, com e sem divisórias, e são feitas de diferentes materiais para atender a requisitos de compatibilidade química e temperatura.
  • Caixas e recipientes de uso geral para armazenamento e transporte de produtos e amostras.
  • As caixas para lâminas são usadas para armazenar, organizar e transportar lâminas para microscópio com segurança.
  • As caixas criogênicas e frigoríficas, disponíveis em policarbonato ou placas de fibras de madeira hidrorrepelentes, são usadas para armazenar materiais em congeladores criogênicos e de baixa temperatura. Estas caixas estão disponíveis com divisórias projetadas para se ajustar a vários tamanhos de tubos. As caixas de armazenamento de frascos criogênicos de policarbonato podem ser equipadas com tampas transparentes para a fácil identificação de amostras. 
Filmes e folhas para vedação
Filmes e folhas promovem uma vedação hermética, protegendo os materiais armazenados em tubos, placas, frascos e outros recipientes. Vedações adesivas transparentes estão disponíveis para proporcionar visibilidade da amostra, e também são fornecidas em cores opacas, para materiais fotossensíveis. As vedações térmicas oferecem maior compatibilidade química e de temperatura. Filmes flexíveis, como os filmes Parafilm® à base de parafina e DuraSeal® à base de polietileno, podem ser esticados sobre recipientes de vários formatos para impedir a evaporação. Os filmes à base de alumínio são projetados para vedar placas de PCR e outras amostras em condições de armazenamento quentes ou frias. As vedações permeáveis a gases são ideais para aplicações de cultura celular, quando é necessário haver troca de CO2.
Aprenda a escolher o filme de vedação adequado com a nossa Árvore de decisão para filmes de vedação.
Tubos
Tubos são usados para coleta, transporte, armazenamento e testes de amostras sólidas ou líquidas. Embora alguns tubos sejam projetados para uso geral, tubos específicos para aplicações, incluindo tubos de ensaio, tubos de cultura, tubos para centrífuga, tubos para microcentrífuga, tubos para PCR e criotubos, são projetados para atender a requisitos específicos de temperatura, força, esterilidade e compatibilidade química. Vários tipos de materiais de tubos de vidro e plástico podem ser selecionados com base em sua durabilidade, inércia e em outras características. Os tubos com fundo redondo e com fundo cônico podem aumentar a recuperação de amostras. Tubos descartáveis e reutilizáveis estão disponíveis, com base nos requisitos de conveniência e segurança. As tampas de rosca proporcionam maior segurança para evitar vazamentos e derramamentos. As tampas de encaixe e de encaixe por pressão facilitam o manuseio de tubos.