Merck
Página inicialProdutosMicrobiologia industrialAmostradores de microrganismos viáveis no ar
Amostradores de microrganismos viáveis no ar
Três amostradores ativos de ar MAS-100 NT®
A amostragem de ar é um componente essencial de programas efetivos de monitoramento ambiental que garantem que áreas críticas, como áreas de produção e instalações médicas, cumpram os requisitos de limites microbianos. 
Enquanto o monitoramento passivo de ar utiliza placas de sedimentação para fazer a análise quantitativa do ar, o monitoramento ativo do ar requer a utilização de um amostrador de micróbios do ar. Os amostradores de ar impactam microrganismos de um volume conhecido de ar em um meio de cultura.
Nossos amostradores de ar são baseados em diferentes princípios, o que permite selecionar a tecnologia adequada para as suas necessidades. Oferecemos produtos projetados especificamente para os setores de bebidas e alimentos, áreas com risco de explosão, salas limpas e isoladores e monitoramento de gases comprimidos. Nossos sistemas de monitoramento fáceis de usar foram projetados para diversas necessidades de monitoramento ambiental.
Família de amostradores de micróbios do ar MAS-100 ® para amostragem ativa de microrganismos viáveis no ar de ar ambiente e gases comprimidos.
Amostradores de micróbios do ar para ar ambiente e gases comprimidos
A série MAS-100® é um sistema completo e preciso para monitoramento confiável e fácil do ar ambiente. A série MAS-100® tem como base o princípio de impactação de Anderson e usa placas de sedimentação ou placas de contato.
A família de instrumentos MAS-100® consiste de instrumentos específicos para diferentes aplicações, como:
  • Os amostradores de micróbios do ar portáteis e alimentados por bateria MAS-100 NT® com ou sem filtro, além da versão correspondente à prova de explosões (MAS-100 NT Ex® com ou sem filtro) e o MAS-100 VF foram projetados para uso em salas limpas de grau até ISO 5.
  • O MAS-100 Eco® é um amostrador econômico, pequeno e leve de micróbios no ar, projetado especificamente para o uso nos setores de alimentos e bebidas.
  • O MAS-100 ISO NT® e o MAS-100 ISO MH® foram projetados para instalação fixa em isoladores ou sistemas de barreira de acesso restrito (do inglês, RABS) para até quatro locais de amostragem.
  • O MAS-100 Atmos® é um amostrador de micróbios de gás comprimido portátil, operado a pilha e extremamente fácil de usar, além de fornecer amostragem precisa de ar comprimido, nitrogênio, dióxido de carbono e argônio comprimidos.
O RCS® High Flow Touch é um amostrador de micróbios do ar portátil para ar ambiente e gases comprimidos
AMOSTRADORES DE AR POR IMPACTAÇÃO CENTRÍFUGA PARA AR AMBIENTE E GASES COMPRIMIDOS RCS®
A série RCS® é reconhecida pelo monitoramento ambiental seguro e confiável nos setores alimentício, médico e farmacêutico. O amostrador de ar microbiano RCS® High Flow Touch apresenta uma tela digital colorida de alta resolução, um software intuitivo e um design ergonômico que permite máxima confiabilidade no monitoramento do ar ambiente e gás comprimido usando tiras de ágar.
  • O amostrador de ar portátil RCS® High Flow Touch é equipado com uma tela digital colorida de alta resolução e software intuitivo para máxima facilidade de uso. O instrumento também pode funcionar duplamente para testar gás comprimido com o uso do nosso adaptador de gás comprimido.
  • O adaptador de gás comprimido RCS® oferece capacidade adicional para monitoramento microbiano de gases comprimidos. Ele pode facilmente mudar de testes de ar viáveis para testes de gás comprimido.
Todos os amostradores RCS® empregam o princípio de impactação centrífuga de acordo com Reuter e oferecem os seguintes benefícios principais:
  • Velocidade de impactação suave
  • Baixa turbulência e fluxo de ar controlado
  • Distribuição uniforme de microrganismos
  • Sem secagem local do ágar
  • Sistema completo com meio de ágar padronizado
  • Cabeçote de amostragem autoclavável
Recursos de produtos relacionado