Merck
Crioarmazenamento
Padrões de lipídios e ácidos graxos para os setores de testes.
Oferecemos uma ampla gama de ferramentas e suprimentos para criogenia, incluindo tubos para congelador, frascos, estantes, etiquetas, marcadores, caixas de armazenamento e luvas. Nossos produtos para criogenia são adequados para uso com autoclaves, congeladores, manuseio de nitrogênio líquido, oxigênio ou hélio de atmosferas criogênicas, salas frias, túneis de congelamento, envase de líquidos criogênicos e manuseio de gelo seco. Oferecemos uma linha diversa de suprimentos de criogenia para aplicações clínicas e de pesquisa, incluindo laboratórios genéticos, de biotecnologia e farmacêuticos, clínicas de fertilidade e outros setores.   
Cryo-Gloves®
Temos uma ampla seleção de tamanhos de luvas criogênicas resistentes à água, que conferem excelente proteção térmica, flexibilidade e destreza para trabalhar em ambientes extremos (–160 a 150 °C).
  • O estilo oferece mais conforto e aquecimento
  • Tamanho maior que o normal para melhor isolamento
  • Resistente a solventes/produtos químicos
  • Respirável e livre de estática
  • Revestimento interno lavável e secável em máquina
  • Produto adequado para uso em sala limpa classe 1000
  • Não contém amianto
Estantes de armazenamento e caixas para congelador
Contamos com uma ampla linha de estantes duradouras e caixas para congelador para organizar seu material criogênico. Escolha entre marcas populares, incluindo Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc® e TrueNorth®, entre muitas outras.
  • As estantes são empilháveis, com posições alfanuméricas.
  • As composições variam, desde papelão até aço inoxidável.
  • Disponíveis em diferentes cores e configurações.
Etiquetas e marcadores para criogenia
Oferecemos uma gama completa de etiquetas e marcadores duradouros da Diversified Biotech, incluindo Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™ e Tough-Spots™, entre outras. Essas etiquetas possibilitam rotulagem colorida, quimicamente inerte e resistente à temperatura na maioria dos plásticos, vidros e metais, sem nenhuma degradação. A seleção também inclui Laser Cryo-Tags, criadas especialmente para facilitar a impressão a laser.
Frascos criogênicos e criotubos
Oferecemos uma ampla linha de criotubos e frascos criogênicos projetados para proteger e armazenar amostras biológicas e células humanas ou animais em baixas temperaturas na fase gasosa do nitrogênio líquido. Nossos tubos de armazenamento criogênico não citotóxicos e isentos de pirogênio são estéreis, resistentes à temperatura e ficam de pé sem apoio. Garantimos frascos com rosqueamento externo e estanqueidade absoluta a gases sem o uso de juntas de silicone.
Outros acessórios para criogenia
Desde recipientes criogênicos para nitrogênio líquido até pinças para criogenia, oferecemos as ferramentas necessárias para uma produção segura e eficiente no ambiente criogênico. 
  • As pinças para criopreservação permitem manusear facilmente canudos, frascos e outros objetos pequenos para criopreservação. 
  • Os recipientes TrueNorth® Cool Container podem ser usados com amostras sensíveis a temperaturas baixas usando gelo e pastas de gelo e sal. 
  • As caixas térmicas TrueNorth® Mini Cooler contêm gel isolante e foram projetadas para ajudar a manter reagentes de PCR, enzimas e outros reagentes bioquímicos resfriados durante o trabalho na bancada. 
  • A série Worthington Liquid Dewar (LD) de recipientes criogênicos foi projetada para armazenar e dispensar quantidades menores de nitrogênio líquido. 
  • A série Worthington Laboratory System (LS) de refrigeradores criogênicos foi projetada exclusivamente para armazenamento de frascos em estantes de armazenamento tipo caixa.
Vídeo relacionado