Sais
Nosso extenso portfólio de sais é categorizado em três marcas do portfólio específicas para diferentes aplicações:
- Produtos Supelco® para química analítica
- Materiais Sigma-Aldrich® para laboratórios e produção
- Produtos SAFC® para fabricação e desenvolvimento biofarmacêutico e farmacêutico
Cada marca do portfólio oferece produtos em diversos volumes, materiais de embalagem e com diferentes pacotes de documentação.
Visão geral da seção
Sais de alta pureza para análise instrumental
Oferecemos uma gama completa de sais de alta pureza LiChropur™ para análise por HPLC e LC-MS para minimizar ruídos de interferência e supressão de sinal. Esses sais são testados em aplicações por nossa equipe de controle de qualidade para atender às expectativas dos nossos clientes.
Além disso, oferecemos os sais de alta pureza Suprapur®, cuja pureza varia de 99,99% a 99,9999% para suas análises sensíveis. Os sais de alta pureza Suprapur® para preparo de amostras em análise instrumental são produzidos sob condições rigorosas e com o uso de técnicas sofisticadas de produção e cristalização. Nossa gestão de qualidade com certificação ISO 9001 garante que nossos sais Suprapur® apresentem alta consistência entre lotes. Para cada produto, é fornecido um certificado de análise (do inglês, CoA) específico do lote, com um extenso perfil de impurezas.
Sais para análise clássica
Oferecemos uma ampla gama de sais para análise clássica com dois graus de qualidade: EMSURE® e EMPLURA®. Nossos sais são fabricados sob condições rigorosamente controladas, a maioria em nossas instalações em Darmstadt, Alemanha. A incrível pureza analítica dos sais de grau superior EMSURE® faz com que sejam ideais para a análise qualitativa e quantitativa de compostos inorgânicos. A maioria deles cumpre ou vai além dos padrões internacionais, como ISO, ACS e Reag. Ph Eur., além de serem acompanhados por um extenso Certificado de Análise e outras documentações importantes. Desse modo, laboratórios de controle de qualidade em todos os setores se beneficiam da aceitação internacional desses reagentes e da segurança de auditoria do laboratório de análise. Além disso, nossos sais de grau EMPLURA® são comumente usados para trabalho preparatório em laboratórios e aplicações básicas. Os sais de grau EMPLURA® se beneficiam de especificações adequadas com os parâmetros mais comuns e tamanhos de embalagem convenientes.
Sais para análise de farmacopeia
Há uma ampla variedade de sais orgânicos e inorgânicos EMSURE® disponíveis, desenvolvidos especificamente para a análise de farmacopeia de acordo com os padrões ACS e Reag. Ph Eur. Esses sais premium cumprem e superam as diretrizes de qualidade autorizadas a nível mundial, oferecendo aos laboratórios de controle de qualidade da indústria farmacêutica uma ampla aceitação internacional, processos de auditoria simplificados e esforços e custos de validação reduzidos. Com isso, os sais EMSURE® são a escolha ideal para realizar testes de acordo com os requisitos da Farmacopeia Europeia e da USP-NF.
Sais de qualidade para pesquisa e produção
Nossa ampla gama de sais Sigma-Aldrich® abrange os graus mais comuns em pesquisa e produção, desde grau para reagente aos nossos inovadores sais anidros Redi-Dri® e até sais de alta pureza 99,99%+ testados quanto à presença de metais. Eles são o padrão de alta qualidade e comprovado para tampões de qualidade, síntese química, separação, purificação, extração e outros métodos de pesquisa e produção para aplicações rotineiras. Com materiais quer podem ser oferecidos em quantidades desde para bancada até para produção a granel, a Sigma-Aldrich® fornece sais confiáveis para suas necessidades diárias.
Produtos para produção e formulação biofarmacêutica e farmacêutica
Com os crescentes requisitos regulatórios, é cada vez mais importante focar no que realmente importa: qualidade e o parceiro certo ao longo de toda a jornada do seu produto.
Apoiamos você em cada etapa do desenvolvimento, escalonamento e produção, com serviços que vão desde a otimização de processos a auxílio com assuntos regulatórios. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas também são fornecidas com documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Programa Emprove® – Duas décadas facilitando o gerenciamento de riscos
O programa Emprove® agiliza a conformidade com informações técnicas, regulatórias e de suprimentos nos Dossiês Emprove®, apoiando a avaliação de riscos.
- Brochure: Suprapur® — High Purity Salts for Elemental Trace Analysis
- Brochure: Research Must-Haves
- Flyer: Redi-Dri™ Free-Flowing Salts And Buffers
- Brochure: Formulation Portfolio — High-Quality Raw Materials and Dedicated Regulatory Support