Cromatografia líquida de baixa pressão
Sistemas de cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) forçam a fase móvel através da coluna sob baixa pressão. LPLC foi realizada em colunas abertas usando a gravidade para “bombear” o solvente através da coluna. Este tipo de LPLC é conhecido como "cromatografia líquida de coluna aberta". Hoje em dia, a LPLC é realizada tipicamente com instrumentos acionados por bomba.
Encontre cromatogramas
Artigos técnicos relacionados
- This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.
- UHPLC separates Vitamin D Metabolites with Supel™ Carbon LC column, baseline separation, excellent peak shape, and sensitivity.
- This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
- This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
- Ion exchange chromatography is employed by the Genopure Plasmid Midi Kit and the Genopure Plasmid Maxi Kit.
- Ver todos (34)
Protocolos relacionados
- This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
- The Amberlite™ XAD-4 resin used in Porozorb™ cartridges is a proven technology that is highly effective in removing various detergents from cell culture media for biopharmaceutical applications such as vaccine production.
- This page shows how to perform a separation with a Sephadex LH-20 column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media of polysaccharide network made from cross-linked hydroxypropylated dextran beads.
- Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
- In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
- Ver todos (45)
Encontre mais artigos e protocolos
A LPLC é uma técnica altamente seletiva usada sobretudo no estudo de biomoléculas, como proteínas, peptídeos e anticorpos monoclonais. A LPLC é principalmente uma técnica preparativa e não destrutiva, o que a torna ideal para separação de biomoléculas e purificação de proteínas recombinantes marcadas. A LPLC também é usada para purificar insumos farmacêuticos ativos, remover pesticidas de amostras e purificar moléculas pequenas.
Instrumentação para LPLC
A LPLC é um sistema composto por uma coluna, bomba de baixa pressão (geralmente peristáltica), injetor, detector e coletor de fração. A bomba cilíndrica peristáltica simples remove a fase móvel do reservatório a uma taxa de vazão fixa e a transfere para a coluna.
O solvente (fase móvel), em seguida, passa por um injetor contendo a amostra para levá-la à coluna para separação. Os componentes da amostra são separados à medida que atravessam a coluna e atingem o detector com velocidades diferentes. Um detector de UV-Vis ou de índice de refração (IR) em linha monitora o efluente da coluna, permitindo que amostras sejam coletadas usando um coletor de fração. As amostras coletadas são organizadas por tempo de eluição.
Adsorventes e instrumentos de LPLC
O material de matriz da coluna deve ter uma boa estabilidade mecânica e química, deve conter grupos funcionais para facilitar a ligação ao analito e ser inerte. Os materiais dos instrumentos da coluna geralmente são feitos de vidro e materiais plásticos inertes, dependendo do solvente usado.
Recursos técnicos relacionados