Método de preparo de amostras por QuEChERS
O método QuEChERS é um tipo de extração em fase sólida dispersiva (dSPE) usada para preparo de amostras. QuEChERS significa rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Originalmente desenvolvido para preparar amostras de frutas e vegetais para análise de resíduos de pesticidas, este método agora é usado para analisar outras classes químicas, incluindo HPAs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), PCBs (bifenilas policloradas), PBDEs (éteres difenílicos polibromados) e retardantes de chama. O conceito foi introduzido em 2002 e atualmente encontra-se especificado em métodos oficiais da Associação de comunidades analíticas (Association of Analytical Communities, AOAC 2007.01) e do Comitê europeu de normalização (EN 15662:2008).
Artigos técnicos relacionados
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
- Ver todos (6)
Protocolos relacionados
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Ver todos (9)
Encontre mais artigos e protocolos
Extração de amostras por QuEChERS
Técnicas de extração com solventes são desenvolvidas para atingir rendimento máximo de analito a partir da matriz base. Analitos de interesse são extraídos da matriz de amostra usando solventes miscíveis em água (geralmente acetonitrilo) e altas concentrações de sal e/ou agentes tamponantes. A escolha de solventes é importante para minimizar a coextração de compostos. Sais são usados na etapa de extração para criar a separação de fases. Eles atuam como tampões para ajustar o pH e remover água das amostras.
Limpeza por QuEChERS
A limpeza das amostras reduz interferências durante análise posterior, pois interferências podem danificar a instrumentação analítica e complicar a identificação e quantificação de analitos. Diferentemente dos métodos tradicionais de limpeza das amostras com tubos de SPE, no método QuEChERS, a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de sorventes de SPE com o extrato da amostra. Os sorventes usados na limpeza removem interferências de matriz que são extraídas juntamente com os analitos de interesse. O uso dos solventes PSA, C18 ou GCB (negro de fumo grafitizado) remove açúcares, lipídios, esterois, ácidos orgânicos, proteínas, carotenoides, clorofila e outros pigmentos antes de uma análise por GC-MS/MS ou LC-MS/MS. Os sorventes especiais Z-Sep podem ser necessários para limpar matrizes difíceis contendo pigmentos ou gordura.