Indicadores
Indicadores para titulação e outras aplicações
Oferecemos um amplo portfólio de indicadores de alta qualidade para observação de reações químicas. Nossos produtos, disponíveis em vários tamanhos de embalagem, lhe permitem obter todos os indicadores para suas aplicações específicas em um único lugar. Nossos indicadores lhe permitirão determinar com precisão o ponto final de diversos tipos de titulação.
Nosso portfólio inclui:
- Indicadores de acidez-alcalinidade (pH)
- Indicadores de complexos ou metais
- Indicadores de fluorescência
- Indicadores redox
Além disso, oferecemos indicadores especiais personalizados para os requisitos exatos de suas aplicações. Todos os nossos indicadores são rigorosamente testados para garantir resultados precisos, confiáveis e reprodutíveis.
Indicadores para análise de farmacopeia
Dentro do seu extenso portfólio de indicadores precisos para titulações clássicas confiáveis, oferecemos uma ampla variedade especificamente projetada e rigorosamente testada para análises farmacopeicas. Esses indicadores de alta qualidade estão em total conformidade com as diretrizes de qualidade autorizadas globais e atendem aos padrões Reag. Ph Eur e ACS.
Products
Indicadores de acidez-alcalinidade (pH)
Um indicador de acidez-alcalinidade ou indicador de pH é um ácido fraco ou de base fraca que apresenta uma mudança de cor à medida que a concentração de íons de hidrogênio (H+) ou hidróxido (OH-) se modifica em uma solução aquosa. Os indicadores de pH são usados principalmente em aplicações laboratoriais para identificar o ponto final de uma reação de ácido-base e determinam quantitativamente o teor ácido ou alcalino de uma solução. Quando usado como um indicador rápido de ponto final em uma titulação de ácido-base, o indicador sofre uma mudança de cor no ponto de equivalência, permitindo que o usuário reconheça visualmente o ponto final da titulação.
Indicadores de complexos ou metais
Indicadores de complexos ou metais são materiais orgânicos que sofrem uma mudança de cor definitiva na complexação com íons metálicos específicos.
Eles são usados na determinação analítica volumétrica da concentração de íons metálicos, como a determinação da dureza da água.
Indicadores de fluorescência
Indicadores de fluorescência são compostos que mostram uma alteração em suas propriedades fluorescentes como resultado de uma mudança na concentração de íons de hidrogênio, no potencial de oxidação ou na concentração de íons metálicos. Indicadores de fluorescência são essenciais para a determinação do ponto final de titulação de reações de precipitação, em que uma mudança bem definida em uma dessas propriedades ocorre no ponto de equivalência.
Eles também podem ser usados para corar e visualizar células, componentes celulares, cromossomos e bactérias, bem como detectar reações antígeno-anticorpo.
Indicadores redox
Indicadores redox são compostos que sofrem uma mudança de cor em valores específicos de diferença de potencial. Esses indicadores têm formas reduzidas e oxidadas em cores diferentes. Indicadores redox são usados em laboratórios para monitorar reações redox, para determinar potenciais redox aproximados e indicar o ponto final de uma titulação redox (em oximetria). A cor dos indicadores redox não muda em um determinado valor de pH, mas sim em um potencial redox específico, que se encontra mais perto do ponto de equivalência da reação.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.