Lipídios para pesquisa
Os lipídios exercem diversas funções como combustível, reservas de energia, componentes de membrana e agentes-chave na transdução de sinais e no metabolismo. Em razão de suas propriedades hidrofóbicas, os lipídios são fundamentais para a função celular, apresentando versatilidade e contribuindo para vários processos fisiológicos.
Oferecemos um amplo espectro de lipídios e seus derivados que podem ser agrupados conforme abaixo.
- Ácidos graxos, como ácidos graxos saturados, insaturados e ômega
- Glicerídeos, incluindo triglicerídeos e glicerídeos neutros
- Lipídios não glicerídeos, como esteroides, álcoois graxos, terpenos, lipídios bacterianos, ácidos biliares, lipídios bioativos, lipídios fluorescentes, e lipídios naturais
- Lipídios complexos, incluindo cardiolipinas, esfingolipídios, fosfolipídios, fosfoglicerídeos, lipídios catiônicos, lipídios deuterados, e extratos lipídicos
Juntamente com as categorias acima, também oferecemos reagentes de clique, isótopos estáveis, extratos lipídicos, e sondas ESR para impulsionar a pesquisa e a inovação em vários aplicativos. Estamos comprometidos em promover descobertas inovadoras em distribuição de medicamentos, transfecção, lipidômica, e outras aplicações de lipídios em todo o seu fluxo de trabalho. Nossos lipídios de alta qualidade podem ser usados com cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), cromatografia líquida-espectrometria de massa (LC-MS), e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (NMR).
Products
Com suas diversas propriedades e funcionalidades, os lipídios desempenham um papel fundamental na formação do cenário da pesquisa científica e das terapias inovadoras. A pesquisa sobre lipídios abrange uma ampla variedade de áreas e encontra aplicações em vários campos, como:
Lipidômica
A lipidômica emprega técnicas como espectrometria de massa, LC-MS ou NMR para traçar um perfil abrangente, identificar e quantificar lipídios e seus metabólitos. É necessário fazer essa análise para aprofundar nossa compreensão holística dos complexos mecanismos celulares e das vias metabólicas de lipídios que contribuem para o metabolismo lipídico. As informações fornecidas pela lipidômica são essenciais para os mecanismos que sustentam condições como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.
Lipídios em Farmacologia e Imunologia
Os lipídios desempenham funções importantes no desenvolvimento de medicamentos, sistemas de distribuição e imunologia. Entre os avanços estão os transportadores de medicamentos à base de lipídios, as nanopartículas e as formulações de lipossomas para fornecimento direcionado, maior estabilidade e modulação imunológica. Essas aplicações enfatizam a importância crítica dos lipídios na pesquisa e nas intervenções terapêuticas.
Lipídios em cultura celular
Os lipídios têm um papel fundamental na cultura de células, influenciando as membranas celulares, a sinalização e o bioprocessamento. Pesquisadores analisam a composição lipídica e otimizam a suplementação para obter uma compreensão mais ampla da sinalização mediada por lipídios, com o objetivo de melhorar o crescimento celular e alcançar as funções celulares desejadas. Essa percepção não apenas aumenta a eficiência do bioprocesso, mas também tem implicações para a engenharia de tecidos e a medicina regenerativa.
Lipídios em Neurobiologia e Bioquímica
Na neurobiologia, no desenvolvimento do cérebro, na sinalização neural e no estudo das alterações relacionadas aos lipídios em distúrbios neurodegenerativos, os lipídios desempenham uma função fundamental. Além disso, a pesquisa sobre lipídios aprofunda nosso conhecimento sobre vias bioquímicas, mecanismos moleculares, metabolismo de lipídios, interações de proteínas, sinalização e processos celulares.
Lipídios na biologia e biofísica de membranas
Lipídios são componentes integrais das membranas celulares. As pesquisas realizadas nessa área têm como objetivo elucidar a estrutura, a dinâmica e as propriedades funcionais das bicamadas lipídicas. Os campos de pesquisa se aprofundam na biofísica da membrana, nas interações lipídio-proteína, na sinalização mediada por lipídios e na função dos lipídios nos processos relacionados à membrana.
Recursos de produtos relacionados
- Liposome Preparation - Avanti® Polar Lipids
Lipid vesicle preparation involves hydration and sizing steps, applicable regardless of lipid composition.
- Preparation of Cationic Liposomes & Transfection of Cells - Avanti® Polar Lipids
This procedure describes the preparation of cationic liposomes and transfection of cells.
- Procedure for Preparation of Cationic Lipid/Oligomer Complex - Avanti® Polar Lipids
This procedure describes the preparation of Cationic Lipid/Oligomer Complex.
- Determinação da oxidação de fosfolipídios por espectroscopia UV/VIS - Avanti® Polar Lipids
A porcentagem de oxidação de um fosfolipídio pode ser determinada usando a Lei de Beer para calcular a concentração do fosfolipídio peroxidado a partir de sua absorbância em 234 nm.
- Determinação da oxidação de fosfolipídios por espectroscopia UV/VIS - Avanti® Polar Lipids
A porcentagem de oxidação de um fosfolipídio pode ser determinada usando a Lei de Beer para calcular a concentração do fosfolipídio peroxidado a partir de sua absorbância em 234 nm.
Dra. Anne Bendt - Podcast LipidMaps
Este episódio do podcast LipidMaps conta com a participação da Dra. Anne Bendt, diretora adjunta da mundialmente famosa Singapore Lipidomics Incubator (SLING). A SLING é especialista em análise de lipídios com base em espectrometria de massa e, sob a liderança do Dr. Bendt, prioriza aplicações práticas e parcerias na academia e no setor.