Isótopos estáveis
Isótopos estáveis ISOTEC® são compostos de isotopos estáveis, que abrangem desde gases até moléculas complexas. Eles são úteis para estudos de traçadores em proteômica e metabolômica, como agentes para RM/ ERM e em diversas outras aplicações biomédicas.
Tanto estudos de traçadores quanto estudos de fluxo são beneficiados pelo uso de marcações com isótopos estáveis. Vias metabólicas podem ser estudadas rastreando metabólitos que ocorrem naturalmente ou indicados por doenças. Além disso, os efeitos de substâncias ou de perturbações exógenas sobre o metaboloma podem ser elucidados com o uso de nossos padrões internos marcados com isótopos estáveis em conjunto com determinação por espectrometria de massa.
Leia mais sobre
Aplicações de isótopos estáveis
O uso dos nossos compostos marcados com isótopos estáveis em estudos metabólicos e nutricionais proporciona um meio de dissecar vias bioquímicas. A disponibilidade de compostos marcados com isotopos para a pesquisa científica básica permite a investigação do papel desempenhado por vias metabólicas na manutenção dos estados fisiológicos. Estudos in vivo usando metabólitos marcados com isótopos estáveis revelam aspectos importantes do metabolismo, incluindo vias metabólicas e fluxo.
Uma ferramenta importante para a determinação estrutural em alta resolução por espectroscopia de RMN é o uso de biomoléculas marcadas com isótopos estáveis. Ao incorporar isótopos estáveis em proteínas de forma seletiva ou uniforme, pesquisadores podem significativamente reduzir a complexidade dos seus espectros. Os isótopos 13C, 15N e deutério são os isótopos mais comuns incorporados em proteínas através de sistemas de expressão microbianos, síntese de peptídeos ou com extratos isentos de células.
O uso de isótopos estáveis no imageamento médico, juntamente com técnicas de 13C-EMR in vivo, oferece um método para explorar fluxos através de vias metabólicas relacionadas a energia para o diagnóstico precoce e tratamento de desordens neurais, câncer e outras doenças.
Para essas e muitas outras aplicações, oferecemos um portfólio completo de carboidratos, aminoácidos, aminoácidos protegidos, metabólitos, ácidos graxos, vitaminas, esteroides e outros compostos com atividade biológica marcados com isótopos, além de meios de cultura celular e componentes. Também fornecemos elementos estruturais sintéticos marcados com isótopos para pesquisadores que preferem criar os seus próprios compostos. Com os nossos conhecimentos técnicos de síntese de isótopos, estamos prontos para fornecer compostos personalizados para todas as suas necessidades específicas.
Recursos de produtos relacionados
- Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
- Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
- Application Note: a-Ketoacids as Biosynthetic Precursors for Protein NMR
- Application Note: Isotopic Labeling in Solid-state NMR of Proteins
- Application Note: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC)
- Technical Bulletin: Utilizing ISOGRO® as Stand-alone or Supplemental Media
- Isotopically Labeled Steroid Standards
Anabolic steroid testing remains crucial in competitive sports to maintain fairness.
- Application Note: Comparison of Deuterium, 13C, and 15N Isotopic Labels in Mass Spec Standards
- Application Note: The Essential Role of Enriched Stable Nuclides in Positron Emission Tomography (PET)
- Application Note: An Approach to Quantifying the conversion of Carbohydrate to Fat in Humans
- Free Metabolomics Brochure
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.