Colunas de HPLC
As colunas de HPLC e UHPLC da Supelco® atendem às demandas atuais por rapidez em U/HPLC, LC-MS e separação de biopolímeros, bem como por métodos regulamentados por farmacopeias e agências reguladoras em vários setores. Os produtos Supelco® para HPLC estão disponíveis com tecnologia de partículas Fused-Core®, partículas de sílica monolítica e partículas totalmente porosas, inclusive de sílica ultrapura. Além disso, partículas de carbono grafite poroso (PGC) e partículas poliméricas estão disponíveis para garantir a alta estabilidade do pH.
Visão geral da seção
- Partículas de carbono grafite poroso (PGC)
- Partículas de sílica superficialmente porosas (SPP)/Tecnologia Fused Core®
- Sílica monolítica
- Partículas de sílica totalmente porosas (FPP) tipo B (sílica de alta pureza)
- Partículas de sílica totalmente porosas (FPP) tipo A (sílica convencional)
- Partículas poliméricas totalmente porosas
- Colunas de HPLC quirai
Products
Partículas de carbono grafite poroso (PGC)
As colunas de carbono grafítico poroso (PGC), como a coluna Supel™ Carbon LC, fornecem propriedades cromatográficas únicas que são incomparáveis com as colunas com partículas de sílica. Toda a faixa de pH pode ser usada, bem como altas temperaturas (> 200°C), abrindo novas fronteiras para os cromatógrafos.
Partículas de sílica superficialmente porosas (SPP)/Tecnologia Fused Core®
Colunas de sílica superficialmente porosas proporcionam maior velocidade e eficiência que as partículas totalmente porosas do mesmo tamanho. As colunas de HPLC com Fused-Core®, como a Ascentis® Express e a BIOshell™, podem converter qualquer sistema de HPLC em um sistema de HPLC rápido e potente, com máxima velocidade e desempenho.
Sílica monolítica
- As colunas de HPLC à base de sílica monolítica como as colunas de HPLC Chromolith®permitem separações rápidas em contrapressão de coluna muito baixa, com alta tolerância a matriz e vida útil prolongada da coluna, o que as torna os produtos ideais para análises de alto rendimento e com boa relação custo-benefício para amostras ricas em matriz.
- As colunas de HPLC Chromolith® são feitas de sílica monolítica com uma estrutura de poro bimodal, que tem macroporos de 2 µm e mesoporos de 13 nm. Esta estrutura resulta em várias vantagens fundamentais para a coluna.
- A coluna Chromolith® WP é uma coluna de sílica monolítica de poros largos (300 Å), composta por uma única haste contínua de sílica porosa de alta pureza. Estas colunas demonstraram ótimo potencial em comparação com colunas convencionais devido ao seu desempenho consistente ao longo de uma vida útil mais longa. Além das várias fases de RP, estão disponíveis uma coluna de afinidade à proteína A e uma coluna epóxi, possibilitando modificações específicas de acordo com o cliente.
Partículas de sílica totalmente porosas (FPP) tipo B (sílica de alta pureza)
- As colunas de HPLC e UHPLC Purospher® STAR são mais adequadas para separações sem fator de assimetria dos picos de amostras básicas, neutras e quelantes metálicas. Seu desempenho e estabilidade superiores permitem flexibilidade máxima no desenvolvimento de métodos com maior estabilidade do pH.
- As colunas de HPLC Discovery® são eficientes na análise de biomoléculas e de moléculas pequenas. Estas colunas têm capacidade de ligações polares e apolares, com propriedades de retenção, seletividade e ausência de vazamento exclusivas para aplicações de LC-MS.
- As fases ligadas Ascentis® apresentam uma ampla faixa de seletividade. A sílica tipo B torna a coluna inerte, estável e reprodutível. A área de superfície grande da sílica é adequada para a capacidade de carregamento em HPLC preparativa.
- As colunas de HPLC para HILIC (cromatografia líquida de interação hidrofílica) SeQuant® transportam grupos funcionais zwitteriônicos densamente ligados. Essas colunas de HILIC estão disponíveis em vários comprimentos, tamanhos de partícula e dimensões de poros, e, ao mesmo tempo, demonstram reprodutibilidade e robustez excepcionais.
- As colunas de HPLC Sepax® são à base de sílica e altamente porosas, utilizadas principalmente para análise de peptídeos e proteínas.
Partículas de sílica totalmente porosas (FPP) tipo A (sílica convencional)
- A linha de colunas de HPLC à base de sílica Supelcosil® oferece uma ampla gama de composições químicas de fase ligada, com configurações de tamanhos de partícula e coluna que variam em escala de microbore até escala preparativa. Essas colunas demonstram ótima eficiência para analitos polares, apolares e carregados.
- As colunas de HPLC LiChrospher® e Superspher® são altamente versáteis e confiáveis, comprovadas em milhares de métodos de HPLC estabelecidos.
- As colunas de HPLC LiChrosorb® são empacotadas com partículas de sílica irregulares, que variam desde a escala analítica, com 5 µm, a partículas grandes com tamanho para escala de produção.
- As colunas de HPLC e UHPLC TSKgel® estão disponíveis para cromatografia de filtração em gel, permeação em gel, troca iônica, fase reversa, interação hidrofóbica, interação hidrofílica e de afinidade. (disponíveis apenas nos EUA e na Europa)
Partículas poliméricas totalmente porosas
- As colunas de HPLC de fase reversa e amino apHera™ são estáveis na faixa de pH de 2 a 12 e toleram lavagem com soluções alcalinas. Elas são ideais para análise de peptídeos, proteínas pequenas, carboidratos, medicamentos polares e ácidos orgânicos.
- As colunas de HPLC Supelcogel® são empacotadas com copolímero de poliestireno-divinilbenzeno (PS-DVB), o que as torna quimicamente estáveis. As duas variações do copolímero PS-DVB (reticulado a 6% e 8%) maximizam o processo de separação das amostras.
- As colunas poliméricas para HPLC de fase reversa da Hamilton são extremamente inertes, eficientes e duradouras, com alta estabilidade mecânica e térmica.
- As colunas de HPLC e UHPLC TSKgel® estão disponíveis para separação de proteínas, peptídeos e outras biomoléculas. As colunas contendo partículas de sílica e metacrilato com diferentes tamanhos de poro podem acomodar analitos de diversos pesos moleculares. (disponíveis apenas nos EUA e na Europa)
Chiral HPLC Columns
Temos uma ampla gama de colunas de HPLC quirais para diversas aplicações.
- As colunas quirais Astec CYCLOBOND™ têm fases ligadas de ciclodextrina que permitem a separação química seletiva de moléculas orgânicas.
- As colunas quirais Astec CHIROBIOTIC™ são baseadas em glicoproteínas macrocíclicas ligadas a géis de sílica de alta pureza disponíveis para aplicações quirais por LC-MS.
- As colunas quirais Astec Cellulose DMP com sílica porosa esférica, de alta pureza e revestidas com DMPC (carbamato de 3,5-dimetilfenil), são capazes de separar diversos compostos quirais em condições de fase normal, orgânica polar e de cromatografia com fluido supercrítico (SFC).
- As colunas quirais de substituição de ligantes de cobre Astec são benéficas para resolução de hidroxiácidos, aminoácidos, racematos bifuncionais e outras aminas.
Recursos relacionados
- Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
- Brochure: HPLC Method Development Guide
High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
- Brochure: Ascentis® Express Columns
Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
- Brochure: BIOshell™ Columns
The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
- Brochure: Chromolith® HPLC Columns
To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Purospher STAR Columns
The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
- Brochure: Chiral HPLC Columns
Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
- Brochure: HPLC Accessories
The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
- Brochure: Discovery Bio Columns
Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
- Brochure: LC-MS Resource Guide
In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
- Brochure: LC-MS Contaminants
In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
- Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
- Application Guide: Drug of Abuse
Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
- HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
- Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
- Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
Webinars relacionados
Neste webinar, as origens e problemas em LC-MS decorrentes de impurezas e contaminações serão descritos em detalhes e serão fornecidas dicas e truques para possibilitar ou manter a realização de análises por LC-MS de alta qualidade e sensibilidade.
Aprenda sobre carbono grafítico poroso, um material de fase estacionária que é totalmente poroso e à base de carbono. Ele é capaz de analisar moléculas pequenas e proteínas e peptídeos menores.
A quantificação de anticorpos monoclonais por LC-MS é um desafio analítico difícil devido à complexidade do fluxo de trabalho, desde o preparo da amostra até a quantificação por LC-MS. Esta apresentação destaca um método simples e de alto rendimento para a quantificação de anticorpos monoclonais e proteínas em soro humano e animal.
O foco deste seminário é fornecer uma visão geral das diferentes estratégias e métodos empregados nos últimos anos na caracterização de amostras contendo compostos quirais.
Esta apresentação concentra-se nos avanços recentes, nos últimos dois anos, em "HPLC com carbono" na análise de compostos tipicamente considerados de difícil separação pela "HPLC com sílica" convencional.
Junte-se ao nosso webinar com foco em "Como aumentar a relação custo-benefício das separações por HPLC de amostras desafiadoras e ricas em matrizes" para obter o potencial de economia de custo e tempo, aumentando a produtividade do laboratório com separações mais rápidas e materiais de coluna que oferecem tolerância muito alta à matriz.
*As colunas da Tosoh Bioscience estão disponíveis nos seguintes países:
Albânia Andorra Argentina Armênia Áustria Azerbaijão Afeganistão Argélia Albânia Armênia Azerbaijão Belarus Bélgica Belize Bolívia Bósnia e Herzegovina Brasil Bulgária Bahrein Belarus Bósnia-Herzegovina Botsuana Burkina-Faso Canadá | Chile Colômbia Costa Rica Croácia Cuba República Dominicana Chipre República Tcheca Cameron África Central Chade Congo República democrática do Congo Croácia Dinamarca Djibuti Equador Egito El Salvador Eritreia Etiópia Estônia Finlândia França Guiana Francesa | Geórgia Alemanha Grécia Gabão Geórgia Gana Guatemala Guiana Haiti Honduras Hungria Islândia Irlanda Itália Iraque Israel Cazaquistão Kosovo Cazaquistão Quênia Kosovo Kuwait Quirguistão Líbano | Líbia Letônia Liechtenstein Lituânia Luxemburgo Madagascar Malaui Malta Mauritânia Maurício México Moldávia Mônaco Montenegro Moldávia Mongólia Marrocos Moçambique Nicarágua Nigéria Países Baixos Macedônia do Norte (antiga Macedônia) Noruega | Omã Panamá Paraguai Peru Polônia Portugal Porto Rico Qatar Rússia Ruanda Romênia Rússia San Marino Sérvia Eslováquia Eslovênia Espanha Suécia Suíça Arábia Saudita Senegal Sérvia Sérvia-Montenegro África do Sul | Suriname Tajiquistão Tanzânia Togo Tunísia Turquia Ucrânia Uruguai Turcomenistão Reino Unido (UK) Estados Unidos da América Uganda Ucrânia Emirados Árabes Unidos Uzbequistão Cidade do Vaticano Venezuela Iêmen Zâmbia Zimbábue |