Espectrometria de massa
A espectrometria de massa (MS) é uma técnica analítica que usa a proporção de massa em relação à carga (m/z) para identificar compostos em uma amostra. O método identifica um composto determinando seu peso molecular e analisando sua abundância isotópica. Um espectrômetro de massa ioniza a amostra em íons gasosos e, em seguida, identifica os íons por suas proporções de massa em relação à carga e abundâncias relativas.
Atualmente, a espectrometria de massa é um método de detecção bem estabelecido que oferece uma série de benefícios, como seletividade, sensibilidade e análise de várias amostras.
Ela pode ser pareada com várias técnicas cromatográficas, como cromatografia líquida, cromatografia em camada fina, cromatografia gasosa ou plasma indutivamente acoplado. A espectrometria de massa é amplamente usada em muitos campos de pesquisa e setores, incluindo os setores farmacêutico e alimentício, clínicas de saúde, laboratórios de pesquisa clínica, além laboratórios de testes ambientais e forenses.
Encontre cromatogramas
Artigos técnicos relacionados
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- Cell-to-cell variability can be due to a number of reasons; e.g., non-uniformity of the cellular environment, enetic differences resulting from mutations or stochastic events in gene expression. Here, We presenting the new MAMS for single-cell analysis.
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Ver todos (82)
Protocolos relacionados
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- Ver todos (99)
Encontre mais artigos e protocolos
Como a espectrometria de massa funciona?
Um espectrômetro de massa funciona convertendo moléculas individuais em íons e, em seguida, analisando a abundância relativa dos íons gerados. Na câmara iônica de um espectrômetro de massa, cada molécula individual é ionizada para formar um íon molecular, com um elétron a menos que a molécula precursora. Íons moleculares, ou "cátions radicais", em seguida são submetidos a fragmentação em íons que, por sua vez, são adicionalmente fragmentados e assim por diante. A partir de uma amostra complexa, um espectrômetro de massa gera muitos íons. Em seguida, os íons são acelerados em um campo eletromagnético e separados com base em suas proporções de massa em relação à carga (m/z). O detector do instrumento registra os íons em proporção à sua abundância relativa e gera um espectro de massa da molécula.
Aplicações da espectrometria de massa
Devido à sensibilidade da espectrometria de massa, ela é amplamente usada para medir pesos moleculares muito baixos em concentrações extremamente baixas, abaixo de nanogramas por mililitro (ng/ml). A possibilidade de parear a espectrometria de massa com outras técnicas de separação, como eletroforese capilar, GC e HPLC a torna uma ferramenta analítica versátil para separação e identificação simultâneas de analitos.
As aplicações típicas da espectrometria de massa incluem:
- Análise de sequências de aminoácidos de proteínas e peptídeos
- Avaliação de impurezas durante o desenvolvimento de medicamentos
- Avaliação da pureza de insumos farmacêuticos ativos
- Análise de rotina de drogas ilegais em urina, sangue e cabelo
- Detecção de distúrbios hereditários de aminoácidos, ácidos graxos e biossíntese orgânica