Albuminas e proteínas de transporte
Muitas moléculas são instáveis ou insolúveis quando se encontram em formas não complexadas. In vitro, as albuminas e outras proteínas carreadoras são frequentemente usadas para ligar, capturar e estabilizar diversas moléculas pequenas e proteínas importantes. As albuminas são proteínas simples, solúveis em água, encontradas nos fluidos e tecidos de animais e, menos significativamente, em plantas. As albuminas são usadas na biomanufatura de anticorpos monoclonais terapêuticos e proteínas recombinantes.
Fornecemos albuminas para necessidades de aplicações abrangentes, incluindo cultura celular, quantificação de proteínas, estabilização de enzimas, ELISA e processos relacionados a anticorpos. Juntamente com albuminas de diversas fontes, oferecemos essas proteínas essenciais em diferentes formatos e formulações.
Visão geral da seção
Products
Albuminas em cultura celular
As albuminas, particularmente de soro bovino (BSA), são um componente importante de muitos sistemas de cultura celular isentos de soro, em especial aqueles que utilizam hibridomas ou células de ovário de hamster chinês (CHO). Em meios de cultura celular, a albumina funciona ligando-se a outras moléculas essenciais e entregando-as às células na cultura. Como nem todas as albuminas têm eficácia idêntica em meios de cultura, é aconselhável optar por aquelas que foram testadas para aplicações em cultura celular.
A albumina sérica bovina (BSA) é uma proteína globular (PM ~66 kDa) usada em várias aplicações bioquímicas devido à sua estabilidade e ausência de interferência em reações biológicas. A estrutura da BSA é uma cadeia polipeptídica única que consiste de cerca de 583 resíduos de aminoácidos e nenhum carboidrato. Saiba mais sobre a estrutura proteica da BSA, peso molecular da BSA, propriedades e aplicações em nosso guia de aplicações e propriedades físicas da BSA.
A BSA é o item clássico dos produtos de albumina usados em várias aplicações. Nossos diversos formatos de albumina de soro bovino incluem purezas que variam de 95% a 99%. Fabricamos e distribuímos BSA purificada por diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento com etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração com carvão. Para conveniência, nossas BSAs são definidas por método de preparo:
- A purificação cromatográfica da albumina geralmente rende uma conformação de proteína nativa muito mais conservada que os métodos de fracionamento com etanol e choque térmico.
- O método de etanol e choque térmico combina os dois processos usando fracionamento de Cohn para realizar a purificação inicial, seguida por uma etapa de aquecimento para purificar mais a albumina para atingir um teor ≥ 99% por eletroforese em gel de agarose.
- O fracionamento com etanol é um método de fracionamento que inclui o ajuste da concentração de etanol, pH e temperatura. Diferentemente do método por choque térmico, este processo é mantido em uma temperatura baixa, garantindo uma condição não desnaturante para as proteínas e preservando a estrutura e função da albumina nativa.
- O processo de fracionamento por choque térmico de ajuste de calor e pH baseia-se na adição de um estabilizador de proteínas. Esta adição permite que a albumina tolere uma temperatura mais alta > 65 °C. A maioria das outras proteínas plasmáticas desnaturam e precipitam durante este processo, gerando uma albumina mais pura.
Albumina sérica humana (HSA)
A albumina sérica humana é a proteína mais abundante no plasma humano, com um peso molecular de ~ 66 kDa (com base na composição de aminoácidos). A albumina sérica pode ser denominada de Fração V de Cohn. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio, uma vez que a albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V de Cohn” tem sido usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Produzimos albuminas séricas humanas usando um processo de fracionamento com álcool frio derivado do método de Cohn tradicional, bem como do método de choque térmico, e oferecemos as versões nativa e recombinante da HSA nas formas de pó e solução.
Outros produtos de albumina
Nosso portfólio inclui outros produtos de albumina para aplicações específicas que requerem proteínas humanas e outras proteínas não bovinas. Albuminas humanas recombinantes e albumina isenta de componentes animais (ACF) são fornecidas em formatos de tampões aquosos ou em pós liofilizados. Albuminas disponíveis de outras espécies incluem as derivadas das seguintes fontes:
- clara de ovo de galinha
- soro de camundongo
- soro de rato
- soro suíno
- soro ovino
Nossas albuminas são de alta pureza e solubilidade superior para garantir baixa interferência em ensaios de quantificação de proteínas e para minimizar a interferência em processos biológicos.
Transferrinas e alternativas a transferrinas
As células precisam de ferro para se ligar ao oxigênio disponível no ambiente extracelular. Transferrinas são glicoproteínas de cadeia simples encontradas no soro que facilitam a captação de ferro em meio de cultura e seu posterior transporte intracelular. Embora a transferrina seja o método fisiologicamente ideal para transportar ferro a células em cultura, tendo sido, portanto, uma parte integral da produção de biofarmacêuticos, como anticorpos monoclonais, sistemas isentos de compostos de origem animal e de menor risco levaram à adoção de alternativas à transferrina de molécula pequena nos processos de biomanufatura. Muitas dessas alternativas à transferrina são quelantes de ferro, os quais devem ser usados com protocolos adequados em sistemas de cultura, uma vez que muitos não gerenciam a ciclagem redox do ferro e, desse modo, podem contribuir para o estresse oxidativo. Nossos reagentes de cultura celular incluem uma linha completa de transferrinas e alternativas às transferrinas.
Recursos relacionados
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.