Preparo de amostras
O preparo eficaz de amostras é essencial para uma análise química precisa e eficiente. Nossas aplicações apresentam artigos, protocolos e guias de resolução de problemas para o preparo de amostras analíticas. Alguns desses recursos explicam como usar um determinado produto, enquanto outros concentram-se em analitos ou matrizes específicas. Muitos são guias completos, passo a passo, para purificação de um analito específico a partir de uma matriz, usando um determinado produto. Além disso, muitos deles incluem instruções adicionais para análise por GC, HPLC, LC-MS e diversas outras técnicas analíticas.
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparo e purificação rápidos e seletivos da amostra antes da análise cromatográfica (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de preparo de amostras sem solvente que usa fibras revestidas para extrair analitos de interesse de uma amostra antes da análise por GC ou HPLC.
QuEChERS é um método rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de limpeza de amostras que é predominantemente usado para preparar amostras de alimentos e agrícolas para análise de pesticidas. O método QuEChERS se baseia na técnica de preparo de amostras por extração em fase sólida (SPE).
A filtração separa substâncias com base em suas propriedades físicas ou químicas. As amostras laboratoriais são rotineiramente filtradas antes da análise para reduzir a complexidade da amostra e aumentar a pureza do analito. Isso permite que cientistas gerem resultados analíticos de maior qualidade.
Diversos métodos de purificação podem ser usados para preparar uma amostra antes da análise a jusante (downstream). A purificação reduz a complexidade da amostra, remove interferências e concentra um analito antes da análise.