Merck
Testes de água residual e água de processos
Planta de tratamento de água residual e água de processos
O tratamento de água residual e água de processos é necessário para proteger a saúde pública e o meio ambiente, bem como manter a eficiência do processo industrial. Testes analíticos frequentes dos efluentes de água residual em várias etapas de tratamento são exigidos pela maioria dos órgãos regulatórios. O teor químico da água de processos nos sistemas de aquecimento e resfriamento também é tipicamente analisado.   
Artigos técnicos relacionados
Protocolos relacionados
Encontre mais artigos e protocolos
Tratamento e análise de água residual
Para proteger o meio ambiente e as comunidades, quase todos os governos exigem o tratamento e teste da água residual municipal de domicílios e água residual industrial de instalações químicas, farmacêuticas, alimentícias, de produção de bebidas e outras instalações de produção. Existem quatro principais etapas de tratamento no processo de tratamento de água residual. O tratamento preliminar remove todos os sólidos grandes e sedimentáveis da água residual. Os tratamentos secundários usam crescimento microbiológico acelerado para remover poluentes orgânicos. 
O tratamento terciário utiliza uma combinação de processos químicos e biológicos para reduzir a carga de nutrientes na água residual. O tratamento quaternário remove poluentes emergentes particularmente difíceis, como compostos farmacêuticos ou outras moléculas complexas. São necessários testes analíticos em cada etapa para monitorar parâmetros químicos-chave, como compostos nitrogenados, fosfatos e cloro.
Testes de água de processos e resfriamento
A análise da água de resfriamento e da caldeira é essencial para usinas elétricas e produtores industriais, como empresas químicas, farmacêuticas, técnicas ou de alimentos e bebidas. Monitorar o teor de silicato, cálcio e magnésio é imperativo, pois formam incrustações que resultam em custos mais elevados de manutenção e tempo de inatividade. Além disso, o teor de ferro também é monitorado como um indicador de corrosão do sistema. Em geral, realiza-se uma etapa de desmineralização passando-se a água original de entrada por um clarificador antes da sua introdução no tanque de água de alimentação. A água é adicionalmente condicionada e enviada ao circuito da caldeira ou de resfriamento para impulsionar turbinas ou outras atividades.
Tecnologias de teste de água residual e água de processos
As agências regulatórias, como a Agência de proteção ambiental dos EUA (USEPA), requerem o emprego de métodos oficiais para testar água potável (Lei da água potável segura) e água residual (Lei da água limpa). Esses métodos requerem teste microbiológico por técnicas moleculares ou de cultura, além de testes químicos por espectrofotometria, análise de pH, condutividade e turbidez. Métodos de maior sensibilidade que analisam níveis vestigiais de poluentes na água, água residual ou sólidos solúveis em ácido dependem da detecção de baixo nível de ppb por meio de ICP-MS ou ICP-AES.