Amônio em águas residuais
Determinação reflectométrica após reação com o reagente de Nessler ou usando o método do azul de indofenol.
Introdução
O nitrogênio na forma de amônio é um importante nutriente a ser testado em águas residuais. Se houver excesso de amônio na água tratada, isso pode levar a problemas ambientais, incluindo a eutrofização - crescimento excessivo de algas e plantas -, o que perturba os ecossistemas marinhos.1 Assim, o monitoramento do amônio em águas residuais é uma etapa fundamental. Nesta nota de aplicação, o amônio é determinado em águas residuais usando o sistema e as tiras de teste Reflectroquant®.
Método experimental
Os números de catálogo do kit de teste se aplicam aos seguintes métodos:
- 1.16899 e 1.16892: Os íons de amônio reagem com um agente de cloração para formar monocloramina. Este, por sua vez, reage com um composto de fenol para formar um derivado de indofenol azul que é determinado por reflectometria.
- 1.16977: Os íons de amônio reagem com o reagente de Nessler para formar um composto amarelo-marrom que é determinado por reflectometria.
Reagentes e instrumentos
Kits de teste
- Método de teste de amônio: reflectométrico com tiras de teste e reagentes 20 - 180 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16977) ou
- Método de teste de amônio: reflectométrico com tiras de teste e reagentes 5,0 - 20,0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16899) ou
- Método de teste de amônio: reflectométrico com tiras de teste e reagentes 0,2 - 7,0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16892)
Determinação semiquantitativa opcional
- Método de teste de amônio: colorimétrico com tiras de teste e reagente 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4⁺ MQuant®
Instrumentos
- Reflectômetro RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)
Observação: Esta nota de aplicação se refere ao RQ® 20 e a todos os instrumentos descontinuados (RQflex® 10, RQflex® plus)
Preparo de amostras
A amostra pode ser analisada em sua forma original.
Análise
Teste de amônio Reflectoquant®, Nº do cat. 1.16892, faixa de medição de 0,2 a 7,0 mg/l.
Enxágue o recipiente de teste várias vezes com a solução de amostra e encha até a marca de 5 ml. Adicione 10 gotas do reagente NH4-1 e agite. Adicione 1 micro-colher azul rasa do reagente NH4-2 e agite novamente. Pressione a tecla START do refletômetro e, simultaneamente, coloque a tira de teste na amostra (20 a 30 °C) por 8 minutos, garantindo que ambas as zonas de reação estejam imersas. Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda longa da tira para uma toalha de papel absorvente. Meça a faixa no refletômetro. O valor [mg/l] será armazenado automaticamente. (Consulte as instruções de operação do RQflex® e as instruções de uso do teste de amônio Reflectoquant®.
Teste de amônio Reflectoquant®, Nº do cat. 1.16899, faixa de medição de 5,0 a 20,0 mg/l.
Enxágue o recipiente de teste várias vezes com a solução de amostra e encha até a marca de 5 ml. Adicione 10 gotas do reagente NH4-1 e agite. Adicione 1 micro-colher azul rasa do reagente NH4-2 e agite novamente. Pressione o botão START do refletômetro e, simultaneamente, coloque a tira de teste na amostra (20 a 30 °C) por 4 minutos, garantindo que ambas as zonas de reação estejam imersas. Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda longa da tira para uma toalha de papel absorvente. Meça a faixa no refletômetro. O valor [mg/l] será armazenado automaticamente. (Consulte as instruções de operação do RQflex® e as instruções de uso do teste de amônio Reflectoquant®.)
Teste de amônio Reflectoquant®, Nº do cat. 1.16977, faixa de medição de 20 a 180 mg/l.
Enxágue o recipiente de teste várias vezes com a solução de amostra pré-tratada e encha até a marca de 5 ml. Adicione 10 gotas do reagente NH4-1 e agite. Pressione o botão START e mergulhe simultaneamente as duas zonas de reação da tira de teste na solução de amostra (15 a 25 °C) por aproximadamente 2 segundos. Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda longa da tira para uma toalha de papel absorvente. Aguarde 15 segundos e, em seguida, meça a tira no refletômetro. O valor [mg/l] será armazenado automaticamente. (Consulte as instruções de operação do RQflex® e as instruções de uso do teste de amônio Reflectoquant®.)
Observação: Se uma determinação semiquantitativa for suficiente, há a possibilidade de usar as tiras de teste MQuant®, Nº do cat. 1.10024; graduação da escala de cores 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+
Procedimento
- As amostras que contêm mais de 400 mg/l de NH4+ devem ser diluídas com água destilada.
- Enxágue o recipiente de teste várias vezes com a amostra pré-tratada.
- Encha o recipiente de teste com 5 ml da amostra (15 a 25 °C) até a marca de 5 ml. Adicione 10 gotas do reagente NH4-1 e agite.
- Mergulhe a zona de reação da tira de teste na amostra de medição por 3 segundos.
- Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda longa da tira para uma toalha de papel absorvente e, após 10 segundos, determine com qual campo de cor no rótulo a cor da zona de reação coincide mais exatamente.
- Leia o resultado correspondente em mg/l de NH4+ ou NH4-N.
Resultados
Amostra | Reflectoquant® [mg/l] | Fotometria [mg/l] | Método DIN (mg/l) |
---|---|---|---|
1 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
2 | 15,0 | 13,0 | 20,0 |
3 | 44,0 | 51,0 | 49,0 |
4 | 29,0 | 27,0 | 26,0 |
5 | 52,0 | 43,0 | 52,0 |
6 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
7 | 36,0 | 40,0 | 38,0 |
8 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
9 | 30,0 | 24,0 | 25,0 |
10 | 16,0 | 11,0 | 12,0 |
11 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
12 | 10,0 | 8,7 | 8,4 |
13 | 16,0 | 20,0 | 16,0 |
14 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
15 | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
16 | 7,6 | 5,5 | 5,4 |
17 | 28,8 | 26,1 | - |
18 | 35,6 | 38,3 | - |
Network error: Failed to fetch
Referências