Espectroscopia atômica
A espectroscopia atômica usa a radiação eletromagnética ou o espectro de massa de uma amostra para determinar a sua composição de elementos. O comprimento de onda da energia absorvida ou emitida por átomos é característico de cada elemento e pode ser usado para identificação e quantificação de elementos.
Técnicas analíticas com base em espectroscopia atômica são amplamente usadas em química ambiental, geologia e ciência do solo, mineração e metalurgia, ciências de alimentos e medicina.
Artigos técnicos relacionados
- Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
- As impurezas elementares em produtos farmacêuticos devem ser monitoradas e controladas em todas as fases de desenvolvimento e produção. A água ultrapura produzida por um sistema de água Milli-Q® é recomendada para análises de oligoelementos por ICP-MS e ICP-OES.
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Consulte os dados que mostram como a água ultrapura Milli-Q® atende aos rigorosos requisitos de pureza para análises confiáveis de oligoelementos em amostras ambientais.
- Principais etapas para identificar seu sistema de água ideal. Da qualidade às tecnologias mais ecológicas e opções que economizam espaço.
- Ver todos (11)
Protocolos relacionados
- Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
- Ver todos (2)
Encontre mais artigos e protocolos
Espectroscopia de absorção atômica (EAA)
A espectroscopia de absorção atômica (EAA) opera medindo a quantidade de energia de luz UV/visível absorvida por um elemento. O comprimento de onda da luz absorvida corresponde à energia necessária para elevar seus elétrons do estado de menor energia para um nível de maior energia. A quantidade de energia absorvida nesse processo de excitação é proporcional à concentração do elemento na amostra.
Espectroscopia de absorção atômica com chama (FAA)
A espectroscopia de absorção atômica com chama (FAA) envolve vaporização e termo atomização de uma amostra líquida por uma chama. Nesta técnica, uma solução de amostra é aspirada e pulverizada como um aerossol fino dentro de uma câmara para se combinar com gases combustíveis e oxidantes. Em seguida, a mistura é transportada ao bico queimador, onde ocorre a combustão e atomização da amostra.
Espectroscopia de absorção atômica com forno de grafite (GFAA)
A espectroscopia de absorção atômica com forno de grafite (GFAA) é a técnica mais avançada e sensível para avaliar a absorção atômica. Com o forno de grafite atomizador, os átomos são retidos no caminho óptico por um tempo um pouco maior em comparação com a atomização por chama, resultando em menores limites de detecção e sensibilidade na faixa de partes por bilhão (ppb).
Espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES)
A espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) mede a luz emitida pelos elétrons excitados de um elemento enquanto retornam a seu estado estável de menor energia. A amostra é introduzida em um plasma de argônio e a alta temperatura excita os elétrons do átomo para níveis de energia mais elevados. O elemento é identificado pelo comprimento de onda característico da luz emitida à medida que seus elétrons retornam ao estado de menor energia. A intensidade da luz emitida está relacionada à concentração do elemento na amostra.
Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS)
A espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é um tipo de espectrometria de massa usada para a quantificação altamente sensível de vários metais e não metais na faixa de concentração abaixo de 1 parte por trilhão (ppt). A ICP-MS analisa elementos por sua separação em um campo magnético com base em suas proporções de massa em relação a carga (m/z).
Espectrometria de fluorescência de raios-X (XRF)
A espectrometria de fluorescência de raios-X (XRF) detecta a composição de elementos medindo o comprimento de onda e a intensidade dos raios-X emitidos por átomos energizados em uma amostra. Neste método, um feixe de raios-X de comprimento de onda curto atinge a amostra e desaloja os elétrons da órbita mais profunda do átomo, formando um espaço vazio ou um “buraco”. Isso faz com que o átomo reorganize seu arranjo eletrônico, com um elétron de uma órbita de energia mais alta, saltando para ocupar o espaço recém-criado e emitindo luz de raios-X característica durante o processo. Os raios-X emitidos pelos átomos durante o processo de fluorescência são detectados e usados para identificação e quantificação da amostra.