Espectrometria de massa
A espectrometria de massa (MS) é uma técnica analítica que usa a proporção de massa em relação à carga (m/z) para identificar compostos em uma amostra. O método identifica um composto determinando seu peso molecular e analisando sua abundância isotópica. Um espectrômetro de massa ioniza a amostra em íons gasosos e, em seguida, identifica os íons por suas proporções de massa em relação à carga e abundâncias relativas.
Atualmente, a espectrometria de massa é um método de detecção bem estabelecido que oferece uma série de benefícios, como seletividade, sensibilidade e análise de várias amostras.
Ela pode ser pareada com várias técnicas cromatográficas, como cromatografia líquida, cromatografia em camada fina, cromatografia gasosa ou plasma indutivamente acoplado. A espectrometria de massa é amplamente usada em muitos campos de pesquisa e setores, incluindo os setores farmacêutico e alimentício, clínicas de saúde, laboratórios de pesquisa clínica, além laboratórios de testes ambientais e forenses.
Encontre cromatogramas
Artigos técnicos relacionados
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- Consulte os dados que mostram como a água ultrapura Milli-Q® atende aos rigorosos requisitos de pureza para análises confiáveis de oligoelementos em amostras ambientais.
- Ver todos (68)
Protocolos relacionados
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- Ver todos (74)
Encontre mais artigos e protocolos
Como a espectrometria de massa funciona?
Um espectrômetro de massa funciona convertendo moléculas individuais em íons e, em seguida, analisando a abundância relativa dos íons gerados. Na câmara iônica de um espectrômetro de massa, cada molécula individual é ionizada para formar um íon molecular, com um elétron a menos que a molécula precursora. Íons moleculares, ou "cátions radicais", em seguida são submetidos a fragmentação em íons que, por sua vez, são adicionalmente fragmentados e assim por diante. A partir de uma amostra complexa, um espectrômetro de massa gera muitos íons. Em seguida, os íons são acelerados em um campo eletromagnético e separados com base em suas proporções de massa em relação à carga (m/z). O detector do instrumento registra os íons em proporção à sua abundância relativa e gera um espectro de massa da molécula.
Aplicações da espectrometria de massa
Devido à sensibilidade da espectrometria de massa, ela é amplamente usada para medir pesos moleculares muito baixos em concentrações extremamente baixas, abaixo de nanogramas por mililitro (ng/ml). A possibilidade de parear a espectrometria de massa com outras técnicas de separação, como eletroforese capilar, GC e HPLC a torna uma ferramenta analítica versátil para separação e identificação simultâneas de analitos.
As aplicações típicas da espectrometria de massa incluem:
- Análise de sequências de aminoácidos de proteínas e peptídeos
- Avaliação de impurezas durante o desenvolvimento de medicamentos
- Avaliação da pureza de insumos farmacêuticos ativos
- Análise de rotina de drogas ilegais em urina, sangue e cabelo
- Detecção de distúrbios hereditários de aminoácidos, ácidos graxos e biossíntese orgânica