Merck
RNAi单克隆
风格化的发卡DNA
MISSION® shRNA克隆可实现最佳基因敲低效果 
长期稳定的基因沉默可以将短发夹RNA构建体(shRNA)与其它RNAi和CRISPR工具区分开来,比敲除基因实验更具优势。Sigma-Aldrich®Advanced Genomics与麻省理工博德研究所RNAi协会(TRC)科学家合作,开发出了最全面和充分验证的一系列RNAi实验用载体和克隆。我们在高通量慢病毒制造和DNA纯化服务领域拥有世界领先的专长,可帮助节省时间和资源。可根据您的实验需求,提供灵活定制产品,基因覆盖全面。  
凭借350多年的前沿技术,Sigma-Aldrich®Advanced Genomics产品的专长技术不仅限于实验台,还涵盖从药物发现到治疗作用的广阔领域。
了解更多
产品
按相关性排序
显示37的1-20
变更视图
显示37的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 37 结果的1-20
页码 1 来自 2
专业的基因敲低产品,值得您的信赖。
作为深受信赖的TRC1.5和TRC2集合的独家供应商, 我们全面的MISSION®shRNA产品系列包括超过200,000个预克隆的shRNA构建体,靶向超过20,000个人类基因和个小鼠基因。可轻松根据靶基因搜索并查看验证数据,只需点击数下即可完成订购。shRNA克隆产品提供的形式包括慢病毒、质粒DNA和菌液
每个基因均由靶向该基因序列中不同区域的多种载体构建体代表。每个shRNA均被克隆到pLKO.1慢病毒载体中,且都经过序列验证,确保与靶基因匹配。Sigma-Aldrich®Advanced Genomics拥有值得信赖、种类齐全的shRNA筛选产品组合,可处理棘手的靶标和细胞系的筛选。
可用于全基因组范围敲低的RNAi筛选
功能基因组学筛选功能基因组学筛选是分子发现研究必不可少的一环,科学家可依靠该技术揭示生物系统、通路和疾病背后的潜在机制。具有可靠、高效和长期的基因敲低效果的shRNA文库是有效研究这种复杂的分子互作网络的基石。需要了解更多有关基因家族集或文库的信息?联系我们
shRNA 载体和对照
优化的实验设计始于合适的载体和对照。订购我们种类齐全的TRC1.5和TRC2阳性和阴性对照和载体产品,有质粒DNA和慢病毒转导颗粒形式供您选择。了解更多有关MISSION® shRNA对照的信息了解更多有关MISSION®载体的信息。
定制克隆
我们可根据您的需要定制提供荧光团标记、不同启动子或是高病毒滴度的载体。我们采用TRC设计的pLKO.1-puro和TRC2-pLKO.5-puro载体是我们的特色产品。可以根据您的实验要求进行改造。
想要探讨一下定制项目?连线咨询Sigma-Aldrich®Advanced Genomics专家
MISSION® shRNA 基因敲低质量保证
Sigma-Aldrich® shRNA保证,在您购买的shRNA产品页面描述的针对靶基因建立的多条慢病毒克隆中(数目不一,通常为5条克隆),至少会有一条克隆达到70%以上的靶基因抑制率。
此担保不适用于DNA的瞬时转染。为确保上述担保有效,需采用合适的对照和条件,以及证明敲低无效的支持数据。合适的支持数据包括基于定量PCR的沉默数据,合适阳性对照shRNA的靶标mRNA水平与合适阴性对照shRNA的比较,证明目标mRNA抑制率达到或超过70%。由于抗体和蛋白质半衰期的可变性,我们不接受基于蛋白质的检测方法。在靶标基因没有更多的shRNA,或所有shRNA不能将靶标基因敲低70%或以上时,我们将根据克隆量退还费用。
我们可随时为您提供帮助。
无论您是要进行实验设计,需要高病毒滴度的定制载体,还是需要协助进行故障排查,抑或是想更好地了解如何在研究中运用shRNA基因沉默技术,我们的Sigma-Aldrich® Advanced Genomics团队都可随时为您提供指导帮助。连线咨询Sigma-Aldrich®Advanced Genomics专家
相关产品资源
1/2