使用你们的克隆,敲低效果有保障吗?
我们保证,在 shRNA 详情页面上描述的针对靶基因建立的指定数量克隆(数目不一,通常为5条克隆),至少会有一条克隆达到70%以上的靶基因敲低率。
有哪些基因家族集可供使用?
目前以细菌甘油原液形式提供
目前以慢病毒转导颗粒形式提供
我们会不断更新自己的基因组合产品。这类产品以甘油或慢病毒形式提供。未来几个月将提供更多套装。如果您关注的基因集暂无可用,请向我们咨询高级定制制剂。我们随时可为您组装定制基因集。
为何始终存在3' UTR区域的克隆?
包含靶标基因3' UTR的克隆,可以在引入与靶标对应的cDNA克隆时,可以回补敲低表型。相对于内源性基因,从外源性cDNA克隆的转录不易被沉默。许多论文/评论委员会要求进行此类实验确认观测到的表型。遗憾的是,尽管大多数靶基因集具有这一附加特性,但并非全部含有3' UTR克隆。
我可以在“搜索shRNA发卡序列页面”搜索和设计自己的shRNA吗?
设计MISSION® TRC克隆文库所用的算法与TRC页面基本相同。但由于是Broad-TRC克隆文库,设计会出现许多改进。您在公共TRC页面查找到的克隆并非最新设计版本。最新的靶基因集仅可通过我们提供给TRC会员。
你们的MISSION® TRC shRNA克隆在克隆后进行了测序,但由于逆转录病毒载体中发生了高频率重组,是否在每轮扩增后对其进行了常规测序?
我们在复制后随机对克隆进行序列验证。我们对最后复制的大约 5% 的克隆进行测序。我们的研发小组未观察到任何重组迹象。TRC 库已被克隆到经过优化以避免这些问题的骨架中。
我正在尝试选择你们产品目录中的三种RNAi类型——即研究项目用细菌原液、质粒 DNA 和慢病毒颗粒。对于质粒 DNA,有没有办法通过 PCR 或任何其他途径来倍增我们购买的原液?另外,可否提供任何研究论文或某些文献链接,以便我查看其沉默的基因的数据?
MISSION® TRC shRNA文库由三种形式组成,兼具灵活性和便利性。纯化质粒 DNA 形式可直接用于瞬时转染分析,或与我们的慢病毒包装混合物(货号SHP001)结合生产慢病毒颗粒。您可将质粒转化为感受态细胞(我们推荐 GC5 细胞),进一步扩增 DNA 以制成细菌甘油原液。
慢病毒颗粒提供了最大的便利性。它们可直接加入细胞以进行稳定转导。没错,转导的细胞将继续表达掺入的 shRNA。这类细胞可扩增用于许多下游分析。
现可订购哪些形式的shRNA克隆?
我们针对人类和小鼠基因组提供了多种 shRNA 克隆,通常约为 5 钟。此文库通常也可包含其他物种,我们的生物信息学团队可帮助您解决这个问题。每个目标克隆可选择三种形式:细菌甘油原液、纯化质粒 DNA 和慢病毒颗粒。有关订购MISSION®产品的更多信息,请单击此处。
转染shRNA质粒是否需要专用方案?
不需要。您可使用现有的质粒 DNA 转染方法。如果您未转染过质粒 DNA,我们推荐使用ESCORT™ V转染试剂。
更多实验方案请见我们的实验方案页面
何为 TRC 号?
这是由 The RNAi Consortium(RNAi 联盟)开发的唯一编号,用于识别 TRC 库。TRC 编号以“TRCN”开头,后跟 10 位数字。(例如MISSION® shRNA TRCN0000030720)。
我使用该产品需要许可吗?
如果您出于研究目的从我们这里购买MISSION® TRC产品,我们会向您提供 Oxford BioMedica 专利和 Benitec 专利的标签许可。但如果您从其他来源购买慢病毒 shRNA 载体,则需要额外购买这些专利的许可。我们提供的许可仅供研究使用。请咨询你们的法律部门,了解有关自由使用的意见。
我是否需要为商业应用单独购买许可?
是的。商业应用需要联系 OxfordBioMedica 和 Benitec 单独获取许可。
甘油、DNA 或病毒原液可以冻融多少次?
DNA 和甘油原液可多次冻融; 尽管我们强烈建议避免过多冻融。也就是说,多次冻融慢病毒库会严重影响病毒的功能。我们建议在第一次解冻后等分,最大限度提高未来实验的病毒活率。
你们是否提供 shRNA 配套使用的细胞生物/PCR 产品?
我们提供用于蛋白质检测的高质量验证抗体。此外,我们还提供一系列 PCR 相关产品。
哪些载体已用于递送shRNA?
非病毒递送:裸shRNA、聚合物和脂质递送试剂病毒递送:慢病毒、逆转录病毒和腺病毒。
何时完成shRNA验证?
我们与 Broad 合作,每月验证数千种 shRNA,并在我们的网站上公布这些数据供您评估。
shRNA如何验证?
通过SYBR Green qPCR确定特定 shRNA 的相对沉默效果。
联系我们
如需了解有关文库、定价和报价或其他方面的问题,请电邮联系我们。