1.目标
标准化β-淀粉酶活性测定的操作步骤。
2.适用范围
该操作步骤适用于可检测β-淀粉酶活性的所有产品。
3.定义
3.1纯水 – 来自去离子系统的水,电阻率>或= 18MΩ•cm @ 25 ºC
3.2.单位定义 – 在pH 4.8、温度20 °C条件下,一个单位可在3分钟内从淀粉中释放出1.0 mg麦芽糖。
3.3.STD = 麦芽糖标准品
4.讨论
淀粉+ H2O β-淀粉酶 >还原基团(麦芽糖)
5.责任
应由经过培训的分析服务实验室人员负责按照书面规定执行此程序。
6.安全
有关危险和适当的操作注意事项,请参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
温度 = 20°C,pH = 4.8,A540nm,光程 = 1 cm
7.2 方法:
光谱法终止反应
7.3 试剂:
7.3.1 16 mM乙酸钠缓冲液,在20 °C条件下的pH值为4.8 以纯水为溶剂,使用醋酸钠三水合物(S8625)制备100 mL缓冲液。在20 °C下,使用1 M HCl调整pH至4.8。
7.3.2. 1.0% (w/v)可溶性淀粉溶液(淀粉) 以试剂A为溶剂,使用马铃薯可溶性淀粉(S2630)制备25 mL溶液。通过直接在加热/搅拌板上连续搅拌来加热玻璃烧杯中的淀粉溶液,以促进溶解。煮沸并使溶液在该温度下维持15分钟。通过搅拌使淀粉溶液冷却至室温。通过加入纯水使淀粉溶液恢复至原始体积(25 mL),然后一边搅拌一边分装,以供测定使用。
7.3.3. 酒石酸钾钠溶液 将12.0克酒石酸钾钠四水合物(S2377)溶于预热至50 °C - 70 °C的8.0 mL 2 M NaOH中。通过直接在加热/搅拌板上连续搅拌加热,使其溶解。请勿煮沸。
7.3.4. 96 mM 3,5-二硝基水杨酸溶液 以预热至50 °C - 70 °C的纯水为溶剂,使用3,5-二硝基水杨酸(D0550)制备20 mL溶液。通过直接在加热/搅拌板上连续搅拌加热,使其溶解。请勿煮沸。
7.3.5. 显色试剂溶液(Clr Rgt Soln) 向温度为50 °C - 70 °C的12 mL纯水中缓慢加入试剂7.3.3,然后加入试剂7.3.4。终体积为40 mL。如果未完全溶解,则应在混合时溶解。溶液应装在琥珀色瓶中并存放在室温下。显色试剂溶液可稳定保存6个月。
7.3.6. 0.2% (w/v) (STD) 以纯水为溶剂使用麦芽糖一水合物(M5885)制备10 mL溶液。
7.3.7 β-淀粉酶溶液(酶)
7.3.7.1 现配现用,使用20 °C的纯水制备含1单位/mL β-淀粉酶的溶液。
7.3.7.2 如果检测酶需要需要稀释,则第一次及随后的稀释均应该使用20 °C纯水,直至最后一次稀释,并且最后一次应稀释在20 °C纯水中。
7.4 检测
7.4.1 将下列试剂移液(毫升级)至合适的容器中:
试样-1 | 试样-2 | 试样-3 | 空白样 | |
---|---|---|---|---|
试剂7.3.2(淀粉) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.4.2 涡旋混合并平衡至20 °C。然后加入:
试剂7.3.7(酶) | 0.50 | 0.70 | 1.00 | ---- |
7.4.3 涡旋混合并在20 °C孵育3.0分钟。然后加入:
试剂7.3.5(Clr Rgt Soln) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.4.4 盖上透气盖并放在沸水浴中。然后加入:
试剂7.3.7(酶) | 0.50 | 0.30 | ----- | 1.00 |
7.4.5 煮沸15分钟,然后在冰上冷却至室温,冷却时间约为3分钟,然后加入:
7.4.6
纯水 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7.4.7 颠倒混匀,使用合适的分光光度计检测和记录测试样品和空白样品的A540nm。
7.4.8 由于3分钟的酶催化孵育时间较短,因此每个测试批次必须一次运行一个。
7.5.标准曲线:
7.5.1 将下列试剂移液(毫升级)至合适的容器中,绘制标准曲线:
Std1 | Std2 | Std3 | Std4 | Std5 | Std6 | Std7 | 标准空白 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试剂7.3.6 (STD) | 0.05 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | ----- |
纯水 | 1.95 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | ----- | 2.00 |
试剂7.3.5(Clr Rgt Soln) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.5.2 将样品置于沸水浴中煮沸15分钟,然后在冰上冷却至室温,并加入:
纯水 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7.5.3 颠倒混匀,使用合适的分光光度计检测和记录标准品和空白标准品的A540nm。
7.6 计算
7.6.1 标准曲线
ΔA540nm 标准品= A540nm Std - A540nm Std空白
绘制ΔA540nm标准品与麦芽糖重量(毫克)的关系图。计算并记录斜率、y轴截距和线性回归(r2).
7.6.2 样品测定
ΔA540nm 样品= A540nm 测试样品- A540nm 空白样品
使用标准曲线确定麦芽糖释放量(毫克)。
7.6.3 | Unit/Ml酶= | 麦芽糖释放量(mg) (df) |
(1) |
df =稀释系数
1 = 酶使用体积(ml)
7.6.4 | 单位/mg固体 = | 单位/ml酶 |
mg固体/ml酶 |
7.6.5 | 单位/mg 蛋白 =U | 单位/ml酶 |
mg蛋白/mL酶 |
7.7 最终检测度
在2.00 mL反应混合物中,终浓度为8 mM乙酸钠、0.50% (w/v)淀粉和1单位β-淀粉酶。
8.参考文献
Bernfeld, P. (1955) Methods in Enzymology 1, 149-158
Network error: Failed to fetch