Merck
主页酶活性测定改良Boehenger法酶促检测α-葡萄糖苷酶(EC 3.2.1.20)
改良Boehenger法酶促检测α-葡萄糖苷酶(EC 3.2.1.20)
文档记录
参见QUMAS 变更申请号SOP-DEK-ENZ53。
1.目标
在Sigma-Aldrich(圣路易斯州)建立改良Boehenger法酶促检测α-葡萄糖苷酶的标准流程。
2.适用范围
该流程适用于可检测α-葡萄糖苷酶活性的所有产品。
3.定义
3.1纯水 – 来自去离子系统的水,电阻率>或= 18MΩ•cm @ 25 ºC
3.2.单位定义 – 在pH 6.0、温度25°C条件下,一个单位每分钟可将1.0微摩麦芽糖转化为2 mole D-葡萄糖。
3.3.ATP –腺苷-5'-三磷酸
3.4.ATP –腺苷-5'-二磷酸
3.5.G-6-P –萄糖-6-磷酸
3.6.NADP+ – β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(氧化形式)
3.7.NADP+ –β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(还原形式)
3.8.G-6-PDH –葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
4.讨论
麦芽糖 + H2O α – 葡萄糖苷酶> 2(α - D – 葡萄糖)
2(α - D – 葡萄糖) + 2(ATP)己糖激酶> 2(G - 6 - P) + 2(ADP)
2(G - 6 - P) + 2NADP+ G-6-PDH> 2(6 -磷酸葡萄糖酸) + 2(NADPH) + 2H+
5.责任
任何分析服务实验室人员有责任遵守本文所述流程。
6.安全
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
温度= 25°C,pH = 6.0,A340nm,光程= 1 cm
7.2 方法:
光谱法终止/终点测定
7.3 试剂:
7.3.1     7.3.1.100 mM醋酸钠,0.05% (w/v)四水合物无水乙二胺四乙酸四钠,pH 6.0, 25 °C(缓冲液)
采用纯水,制备13.61 mg/ml三水合物醋酸钠(Sigma-Aldrich货号S8625)溶液和0.55 mg/ml四水合物无水乙二胺四乙酸四钠(Sigma-Aldrich货号ED4SS)溶液。将pH在25 °C下调至6.0。
7.3.2     20% (w/v)麦芽糖
采用纯水和I级一水麦芽糖(Sigma-Aldrich货号 M5885)制备200 mg/ml的溶液。
7.3.3     葡萄糖HK检测试剂(HK)
使用前,按照标签上标示的体积,现场溶解一瓶葡萄糖(HK)检测试剂(Sigma-Aldrich货号G3293)。
7.3.4    α-葡萄糖苷酶(酶)
临加入反应混合物之前,采用低温纯水现配含3-5 units/ml的溶液。
7.4 步骤 1 – 酶终止反应
7.4.1 启动沸水浴,加热至沸腾。.
7.4.2 将下列试剂(ml)加入适宜的容器中:
7.4.3.    倒置混匀,等待温度调至25 °C,然后加入:
7.4.4.    涡旋混匀,在25 °C水浴中孵育整整5分钟。涡旋混匀,在25 °C水浴中孵育整整5分钟。5分钟沸水浴后,加入:
7.4.5.    再沸水浴5分钟,然后离心5分钟。倒入第7.5步(步骤2)所用的上清液。
7.5.7.4 步骤 2 – 酶活性测定
7.5.1.    将下列试剂(mL)加入适宜的培养皿中:
7.5.2.    使用适宜的恒温光谱分析仪调整至25 °C,记录所有试样和空白样反应混合物的初始A340 nm (AI)。然后添加:
7.5.3.    倒置混匀,监测A340 nm增量,直至Δ A340 nm/min≤0.0020,此速率须至少维持5分钟。记录最终的A340 nm (AF)。校正后的A340nm应处于0.20至0.55范围内。
7.6 计算
7.6.1    ΔA = AF - AI
7.6.2单位/mL 酶=
(ΔA 试样 - ΔA 空白样)(3.00) (2.00) (df)
(6.22)(2)(0.10)(5)(mg 酶)
7.6.3.    3.00 = 第7.5步(步骤1)中的反应混合物体积(ml)
    2.00 = 第7.4步(步骤2)
中的反应混合物体积(ml)    df = 酶稀释系数
    6.22 = NADPH
的毫摩消光系数    2 = 每µmole麦芽糖的NADPHµmole数
    0.10 = 第7.4步(步骤1)
反应混合物中所用的酶体积    0.10 = 第7.5步(步骤2)
反应混合物中所用的酶体积    5 = 孵育时间(min)
7.7最终检测体系浓度:
NA
8.参考文献和附件
NA
9审批
本文档将采用DocCompliance(QUMAS)生成的电子审核、批准和签名。如果需要带有签名验证的硬拷贝,请打印“供使用”副本。