Merck
主页酶活性测定5'-核苷酸酶的酶促检测
5'-核苷酸酶的酶促检测
1.目标
建立5'-核苷酸酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
本操作流程适用于所有测定5'-核苷酸酶活性参数的产品。本操作流程不可用于测定来自牛肝的5-核苷酸酶(N2779),或来自东部菱背响尾蛇不溶性的5-核苷酸酶(N3264)或5’-核苷酸酶作为杂质的样品。
3.定义
3.1 纯水 - 来自去离子系统的水,电阻率>或=18MΩ•cm @25 ºC
3.2 单位定义=在pH 9.0、37 ℃条件下,一单位每分钟可从腺苷5'-一磷酸中水解出1.0微摩尔的无机磷。
3.3 STD =磷标准品
3.4 5’-AMP = 腺苷5'-单磷酸。
3.5 Pi =无机磷酸盐
3.6 TSCR = Taussky-Shorr显色剂
4.讨论
5-AMP + H2O 5'-核苷酸酶 >腺苷+ Pi
5.责任
分析服务实验室人员应遵循本书面操作流程。
6.安全
有关危险和适当的操作注意事项,请参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
T = 37°C,pH = 9,A660nm,光程= 1cm
7.2 方法:
光谱法终止反应
7.3 试剂:
7.3.1 200mM甘氨酸缓冲液,pH 9.0,37 ℃(缓冲液) 利用纯水和甘氨酸(G7126)配制15 mg/mL的溶液。在37 ℃条件下,用1 M NaOH调节至pH 9.0。
7.3.2 66 mM腺苷5'-单磷酸盐溶液(5'-AMP)
7.3.2.1 利用纯水和酵母5'-一磷酸腺苷钠盐(A1752)配制22.9 mg/mL的溶液。
7.3.2.2 通过高压液相色谱测定水百分比、钠百分比和纯度百分比,以校正腺苷5'-单磷酸盐浓度。
7.3.3 200 mM硫酸镁溶液(MgSO4) 利用纯水和硫酸镁七水合物(M1880)配制49.3 mg/mL的溶液。
7.3.4 磷标准品(STD) 使用磷标准品溶液,0.645 μ moles/ mL(P3869)。
7.3.5 10 N硫酸溶液(H2SO4)利用低温纯水和硫酸(95-98%,A.C.S.试剂(258105)。
7.3.6 10%(w/v) 钼酸铵溶液[(NH4)6MO7O24]
7.3.6.1 利用试剂7.3.5(H2SO4)和钼酸铵四水合物(A7302)配制100 mg/mL的溶液。这一过程可能需要超过8小时的搅拌才能溶解。
7.3.6.2 如果没有Sigma-Aldrich货号A7302产品,可换用钼酸铵四水合物(M0878)。
7.3.6.3 10%(w/v) 钼酸铵溶液在室温、黑暗条件下可稳定6个月。
7.3.7 Taussky-Shorr显色剂 (TSCR)
7.3.7.1 将10ml试剂7.3.6[(NH4)6MO7O24]加入70mL纯水中制备100mL溶液。
7.3.7.2    随后加入5 g的七水硫酸亚铁(F7002)。
7.3.7.3 混合至溶解,用纯水稀释至终体积100 mL。
7.3.8 5’-核苷酸酶溶液(
7.3.8.1 临使用前,利用低温纯水配制约100单位/mL的溶液,涡旋至溶解。
7.3.8.2 立即利用低温纯水将试剂7.3.8.1稀释至40-60单位/mL。每次进行检测都需要进行新鲜稀释。
7.4 操作流程
7.4.1 检测方案-1
7.4.1.1 将下列试剂加入(mL)适宜的容器中:
7.4.1.2 旋转混匀并平衡至37 ℃。然后添加:
7.4.1.3 旋转混匀,在37 ℃下将试样-1孵育1.0分钟整,将试样-2孵育2.0分钟整。然后添加:
7.4.1.4 倒置混匀并在室温下孵育5分钟。转移到适宜的比色皿中,使用合适的分光光度计测量试样-1、试样-2和空白样-1与纯水在A660nm处的吸光度。
7.4.1.5 如果结果不一致,则重复步骤7.4.1.1至7.4.1.4。
7.4.2 检测方案-2
7.4.2.1 将下列试剂加入(mL)适宜的容器中:
7.4.2.2 旋转混匀并平衡至37 ℃。然后添加:
7.4.2.3 旋转混匀,在37 ℃下将试样-1孵育1.0分钟整,将试样-2孵育2.0分钟整。然后添加:
7.4.2.4 倒置混匀并在室温下孵育5分钟。转移到合适的比色皿中,使用合适的分光光度计测量试样-3、试样-4和空白样-2与纯水的在660 nm处的吸光度差异。
7.4.2.5 如果结果不一致,则重复步骤7.4.2.1至7.4.2.4。
7.5 标准曲线
7.5.1 将下列试剂加入(mL)至带有通气盖的适宜容器中,绘制标准曲线:
7.5.2 颠倒混匀并在室温下孵育5分钟。转移至适宜的比色皿中,使用合适的分光光度计测量标准品和标准空白样与纯水在A660nm处的吸光度差异。
7.6 计算
7.6.1    标准曲线
    ΔA660nm 标准品 = A660nm Std - A660nm 标准空白样
    绘制标准品-磷的ΔA660nm相对关系图。计算并记录斜率、y轴截距和线性回归(r2).
7.6.2 样品测定
    ΔA660nm 样品 = A660nm试样-1或试样-2 - A660nm测试空白样-1
    ΔA660nm 样品 = A660nm 试样-3或试样-4 - A660nm测试空白样-2
    使用标准曲线确定释放的磷的微摩尔量。
df =稀释系数
0.005= 所用的酶体积(ml)或
0.010= 所用的酶体积(ml)
T= 每单位反应体系的反应时间(min)
7.7 最终检测浓度:
在2 mL反应混合物中,终浓度为150mM甘氨酸、10mM硫酸镁、5.0mM腺苷5.0'-单磷酸和0.2-0.6单位的5'-核苷酸酶。
材料
Loading
参考文献
1.
Heppel LA, Hilmoe R. 1951. PURIFICATION AND PROPERTIES OF 5-NUCLEOTIDASE. Journal of Biological Chemistry. 188(2):665-676. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(19)77739-4