产品
购物车
0
SG
ZH
产品
产品
应用
服务
文件
支持
分析化学
细胞培养和分析
化学和生化试剂
临床检验和诊断
过滤
绿色替代产品
工业微生物学
实验室耗材
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
纯水系统
分析化学
细胞培养和分析
化学和合成
医学研究与体外诊断
环境与大麻测试
食品饮料检测和生产
基因组学
材料科学和工程学
微生物检测
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究和疾病领域
纯水
合同制造
PFAS检测
定制产品
生命科学的数字解决方案
IVD开发与生产
产品服务
支持
安全数据说明书(SDS)
分析证书(COA)
原产地证书(COO)
质检证书(COQ)
客户支持
联系我们
提升网站智能化体验
常见问题
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
登录
订单查询
快速订购
购物车
0
返回
透射电子显微镜用滤线栅
Products
直径(mm)
包装大小
筛选产品
Showing 1-19 of 19
比较
货号
说明
价格
G4901
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, copper
展开
查看定价
G4776
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper
展开
查看定价
G5026
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
展开
查看定价
G1403
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, copper
展开
查看定价
G2153
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
展开
查看定价
G5651
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G1653
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, copper
展开
查看定价
G5776
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G6151
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
展开
查看定价
G5151
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
展开
查看定价
G1528
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G2278
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G5526
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G5901
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
展开
查看定价
G5276
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
展开
查看定价
G1903
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
展开
查看定价
G5401
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
展开
查看定价
G2028
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
展开
查看定价
G1778
透射电子显微镜用滤线栅,
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel
展开
查看定价
选择最多4种产品进行对比
比较
全部清除
An unknown error has occured.
English - EN
中文 - ZH
了解更多