主要文件
G2278
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
MA.01
物料
nickel
描述
Thin-bar grids
包装
vial of 25 grids
直径
3.05 mm
网格尺寸
1000 mesh × 25 μm pitch
孔宽度
19 μm
开放区尺寸
55%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)