材料
copper
描述
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
包裝
vial of 100 grids
直徑
網格尺寸
200 mesh × 125 μm pitch
孔寬度
95 μm
開口區尺寸
55%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.