主要文件
G5526
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 VIAL
$73.10
$73.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 VIAL
$73.10
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
MA.01
$73.10
请联系客服了解存货情况
物料
nickel
描述
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
网格尺寸
200 mesh × 125 μm pitch
孔宽度
97 μm
开放区尺寸
55%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)