product name
Trizma ® 碱, Vetec™, reagent grade, ≥99%
等級
reagent grade
描述
aminopeptidase substrate
產品線
Vetec™
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
pH值
10.5-12
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Trizma®碱是生物化学和分子生物学所用的基准标准品。它可用作缓冲液或混合缓冲制剂的组分。这种成分性质基本稳定、相对不吸湿,且具有较高的当量。
應用
Trizma®碱可用作以下应用的缓冲液:
- NADPH的倏逝吸收分析中。
- 氧肌红蛋白的自氧化研究。
其他說明
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Tapered fibers for cell studies
Reviews in Fluorescence (2005)
Preparation of buffers for use in enzyme studies
Handbook of Biochemistry and Molecular Biology (2010)
Autoxidation of native oxymyoglobin. Kinetic analysis of the pH profile
European Journal of Biochemistry, 91(2), 407-413 (1978)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter