Merck
1614909
USP
酒石酸钠 二水合物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物, L-(+)-酒石酸 二钠盐, 酒石酸二钠 二水合物, 酒石酸钠二水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 X 500 MG
$344.00
$344.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
4 X 500 MG
$344.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
230.08
Beilstein:
6121732
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$344.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
sodium tartrate dihydrate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
酒石酸二钠二水合物USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2