主要文件
1.06663
Supelco
酒石酸二钠二水合物
for analysis EMSURE®
别名:
酒石酸二钠二水合物, 酒石酸钠二水合物,酒石酸钠盐二水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$313.00
1 KG
$781.00
$313.00
预计发货时间2025年5月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$313.00
1 KG
$781.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
230.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
212-773-3
NACRES:
NA.21
方案:
≥99.5% (perchloric acid titration)
表单:
powder
溶解性:
290 g/L
$313.00
预计发货时间2025年5月21日详情
获取大包装报价
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (perchloric acid titration)
表单
powder
pH值(酸碱度)
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
290 g/L
密度
1.82 g/cm3
堆积密度
460 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
含量测定(高氯酸滴定): ≥ 99.5 %
pH值(5 %;水):7.0 - 8.0
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1