Merck
1611955
USP
硒蛋氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
硒-L-蛋氨酸, (S)-2-氨基-4-(甲基硒基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
196.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
pharmaceutical primary standard
API类
methionine & derivatives
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问 发行药典网站。
应用
硒代蛋氨酸USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
250.3 - 346.3 °F
闪点(°C)
121.3 - 174.6 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)