Merck
1411504
USP
L-甲硫氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-2-氨基-4-(甲硫基)丁酸, (S)-2-氨基-4-(甲巯基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
methionine & derivatives
製造商/商標名
USP
mp
284 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
该USP参考标准品仅用于指定质量测试和检测。
也用于根据美国药典(USP)各论的规定制备系统适用性溶液。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Methionine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 2848-2848 (2020)