Merck
1437202
USP
Methylpyrrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1-甲基-2-吡咯烷酮, N-甲基-2-吡咯烷酮, N-甲基吡咯烷酮, NMP
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 G
$677.00
$677.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 G
$677.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO
CAS号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$677.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
自燃温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
制造商/商品名称
USP
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
沸点
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
甲基吡咯烷酮USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
This product is part of USP Biologics Program.
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ryo Matsumoto et al.
Scientific reports, 5, 12884-12884 (2015-08-11)
Peptides, especially intracellular functional peptides that can play a particular role inside a cell, have attracted attention as promising materials to control cell fate. However, hydrophilic materials like peptides are difficult for cells to internalize. Therefore, the screening and design