product name
1-甲基-2-吡咯烷酮, for headspace gas chromatography SupraSolv®
蒸汽壓力
0.32 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
技術
GC-HS: suitable
pH值
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
各种1类残留溶剂,依据ICH ≤ 1 μg/g
各种2类残留溶剂,依据ICH ≤ 10 μg/g
各种3类残留溶剂,依据ICH ≤ 50 μg/g
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
相关内容
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
气相色谱分析是在气相中分离和分析挥发性化合物的常用分析技术。气相色谱分析用于许多行业中的质控以及混合物之中的化合物鉴定和定量。