Merck
1270355
USP
硫酸亚铁
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
硫酸铁(II) 七水合物, 铁矾 七水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 X 1 G
$656.00
$656.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 X 1 G
$656.00
About This Item
线性分子式:
FeSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
278.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$656.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
14.6 mmHg ( 25 °C)
API类
ferrous sulfate
制造商/商品名称
USP
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
硫酸亚铁(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2