主要文件
1.03776
Supelco
硫酸铵铁(III)十二水合物
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
硫酸铵铁(III)十二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS号:
分子量:
482.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-382-4
NACRES:
NA.21
化驗:
99.0-102.0% (iodometric)
等級:
ACS reagent
形狀:
solid
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-102.0% (iodometric)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
39-41 °C
體積密度
750 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代:FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
分析報告
含量测定(碘量滴定法):99.0 - 102.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005%
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.01 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe II(铁): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.01 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph.Eur.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1