There are no primary standards available from the pharmacopoeias for this material. This product is a certified reference material but is part of the secondary pharmaceutical product line. The best way to describe the product would be as a certified reference material.
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
ferrous fumarate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1O[Fe]OC(=O)\C=C\1
InChI
1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+;
InChI key
PMVSDNDAUGGCCE-TYYBGVCCSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
富马酸亚铁是其他形式的铁的常用廉价替代品,被用作食品铁强化剂。[1]
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
富马酸亚铁可用作药物参考标准品,用于通过原子吸收分光光度法(AAS)测定药物制剂中的分析物。[2]
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAA3030。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Ferrous Fumarate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(5), 1853-1853 (2015)
Kimberly S Balay et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 50(5), 545-550 (2010-07-20)
Ferrous fumarate is a common, inexpensive iron form increasingly used instead of ferrous sulfate as a food iron supplement. However, few data exist as to whether juices enhance iron absorption from ferrous fumarate. We studied 21 children, ages 4.0 to
-
Auf welchen primären Referenzstandard bezieht sich diese Substanz? Mir ist Eisenfumarat nicht als Referenzsubstanz bekannt.
1 answer-