主要文件
1265800
USP
月桂酰精氨酸乙酯
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
N2-(1-氧代十二烷基)-L-精氨酸乙酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$631.00
$631.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$631.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40N4O3 · HCl
CAS号:
分子量:
421.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$631.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
ethyl lauroyl arginate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.N([C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)OCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40N4O3.ClH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(25)24-17(19(26)27-4-2)14-13-16-23-20(21)22;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,24,25)(H4,21,22,23);1H/t17-;/m0./s1
InChI key
CUBZMGWLVMQKNE-LMOVPXPDSA-N
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
月桂酰精氨酸乙酯(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)